Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC kolonner
Artikelnummer. 10764837 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1 μm
0,25 μm
0,25μ m
0,5 μm
0,5μ m
1 μm
1μ m
1,5 μm
1.5μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse unitSize
10764837 30 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10648915 10 m 0.1 mm 0,1 μm Hver
10311315 15 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10487904 15 m 0.32 mm 0,25 μm Hver
10497904 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10723877 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10219714 30 m 0.53 mm 0,25μ m Hver
10732537 15 m 0.25 mm 0,5 μm Hver
10147374 15 m 0.32 mm 0,5 μm Hver
10698715 15 m 0.53 mm 0,5 μm Hver
10650256 30 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10300835 30 m 0.53 mm 0,5 μm Hver
10279414 15 m 0.25 mm 1 μm Hver
10620826 15 m 0.32 mm 1 μm Hver
10076114 15 m 0.53 mm 1 μm Hver
10703107 30 m 0.25 mm 1μ m Hver
10703297 30 m 0.32 mm 1μ m Hver
10127704 30 m 0.53 mm 1μ m Hver
10774837 15 m 0.53 mm 1,5 μm Hver
10177614 30 m 0.53 mm 1.5μ m Hver
12967131 60 m 0.25 mm 0,25 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 10764837 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260892240
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse kolonner til GCMS-applikationer, der kræver mere polaritet end en 5 % phenylsøjle.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-søjler er særligt velegnede til GCMS-applikationer, der kræver mere polaritet end en 5 % phenylsøjle.
  • Mid-polaritetsfase af 50% diphenyl/50% dimethylpolysiloxan
  • Ideel til bekræftende analyse
  • Fremragende inertitet for aktive forbindelser såsom pesticider
  • Meget lav blødning ideel til analyse af GCMS
  • Svarende til Rxi™ -17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Anbefalet til:
  • Pesticider og herbicider
  • Harpikssyrer
  • Phthalatestere
  • Triglycerider
  • Steroler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Triglyceridanalyse, GC/MS for kolofoniumsyrer, GC/MS for phthalatestere, GC/MS for triglycerider, GC/MS for steroler
Filmtykkelse 0,5μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Midt-polar
Oversigt 0,5 um Tykkelse; 0,32 mm ID; 30 m Længde
Diameter (metrisk) 0.32 mm
USP type G43
Stationær fase TraceGOLD™ TG-17 MS
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Maks. Temperatur (metrisk) 300/320 °C
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.