Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC kolonner
Product Code. 10723877 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Længde (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0.1 μm
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
1.5μ m
Unit Size:
Hver
Product Code. 10723877
Brand: Thermo Scientific™ 260891430
Only null left
Add to basket
Add to basket
Brug disse kolonner til GCMS-applikationer, der kræver mere polaritet end en 5 % phenylsøjle.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-søjler er særligt velegnede til GCMS-applikationer, der kræver mere polaritet end en 5 % phenylsøjle.
  • Mid-polaritetsfase af 50% diphenyl/50% dimethylpolysiloxan
  • Ideel til bekræftende analyse
  • Fremragende inertitet for aktive forbindelser såsom pesticider
  • Meget lav blødning ideel til analyse af GCMS
  • Svarende til Rxi™ -17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Anbefalet til:
  • Pesticider og herbicider
  • Harpikssyrer
  • Phthalatestere
  • Triglycerider
  • Steroler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Maks. Temperatur 300/320 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-17 MS
USP type G43
Til brug med (applikation) Analyse af phthalatestere, GC/MS for kolofoniumsyrer, GC/MS for phthalatestere, GC/MS for triglycerider, GC/MS for steroler
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Midt-polar
Oversigt 0,25 um Tykkelse; 0,32 mm ID; 30 m Længde
Show More Show Less
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.