Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-søjler er særligt velegnede til GCMS-applikationer, der kræver mere polaritet end en 5 % phenylsøjle.
- Mid-polaritetsfase af 50% diphenyl/50% dimethylpolysiloxan
- Ideel til bekræftende analyse
- Fremragende inertitet for aktive forbindelser såsom pesticider
- Meget lav blødning ideel til analyse af GCMS
- Svarende til Rxi™ -17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Anbefalet til:
- Pesticider og herbicider
- Harpikssyrer
- Phthalatestere
- Triglycerider
- Steroler
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 300/320 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-17 MS |
| USP type | G43 |
| Til brug med (applikation) | Sterolanalyse, GC/MS for kolofoniumsyrer, GC/MS for phthalatestere, GC/MS for triglycerider, GC/MS for steroler |
| Filmtykkelse | 1μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Midt-polar |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.