Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-søjler er særligt velegnede til GCMS-applikationer, der kræver mere polaritet end en 5 % phenylsøjle.
- Mid-polarity phase of 50% diphenyl/50% dimethyl polysiloxane
- Ideal for confirmational analysis
- Excellent inertness for active compounds such as pesticides
- Very low bleed ideal for analysis by GCMS
- Similar to Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Recommended for:
- Pesticides and herbicides
- Rosin acids
- Phthalate esters
- Triglycerides
- Sterols
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 300/320°C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-17 MS |
| USP type | G43 |
| Til brug med (applikation) | GC/MS for Pesticides and Herbicides, GC/MS for Rosin Acids, GC/MS for Phthalate Esters, GC/MS for Triglycerides, GC/MS for Sterols |
| Filmtykkelse | 0.5 μm |
| Længde (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Mid-Polar |
| Oversigt | 0.5um thickness; 0.53mm ID; 15m length |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.