Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC kolonner
Artikelnummer. 10628725 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0.1 μm
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
1.5μ m
3 μm
3μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10628725
Brand: Thermo Scientific™ 260900200
Indeholder en blanding af cyano- og phenylgrupper for øget polaritet og en anden elueringsrækkefølge i forhold til mindre polære søjler.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC kolonner har en blanding af cyano- og phenylgrupper for øget polaritet og en anden elueringsrækkefølge i forhold til mindre polære kolonner.
  • Mid-polarity phase (14% cyanopropylphenyl, 86% dimethyl polysiloxane)
  • Fully characterized for long-term reproducibility, column-to-column consistency and low bleed
  • Optimal for confirmation analysis
  • Equivalent to USP G46 phase
  • Similar to: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recommended for:
Alcohols
Pesticides
Oxygenates
PCB cogeners
Aroclor mixes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 260/280°C
Diameter (metrisk) 0.1 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.1 mm
Stationær fase TraceGOLD™ TG-1701 MS
USP type G46
Til brug med (applikation) GC/MS for Alcohols, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Oxygenates, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes
Filmtykkelse 0.1 μm
Længde (metrisk) 10 m
Polaritet Mid-Polar
Oversigt 0.1 um Thickness; 0.1 mm ID; 10 m Length
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.