Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC kolonner
Artikelnummer. 10331015 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0.1 μm
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
1.5μ m
3 μm
3μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10331015
Brand: Thermo Scientific™ 260901310
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder en blanding af cyano- og phenylgrupper for øget polaritet og en anden elueringsrækkefølge i forhold til mindre polære søjler.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC kolonner har en blanding af cyano- og phenylgrupper for øget polaritet og en anden elueringsrækkefølge i forhold til mindre polære kolonner.
  • Mid-polaritetsfase (14 % cyanopropylphenyl, 86 % dimethylpolysiloxan)
  • Fuldt karakteriseret for langsigtet reproducerbarhed, søjle-til-kolonne konsistens og lav blødning
  • Optimal til konfirmationsanalyse
  • Svarer til USP G46 fase
  • Svarende til: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Anbefalet til:
Alkoholer
Pesticider
Ilter
PCB-kogener
Aroclor blander
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 260/280 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-1701 MS
USP type G46
Til brug med (applikation) Oxygenatanalyse, GC/MS for pesticider, GC/MS for Oxygenater, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Blandinger
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 15 m
Polaritet Midt-polar
Oversigt 0,25 um Tykkelse; 0,32 mm ID; 15 m Længde
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.