Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC kolonner
Artikelnummer. 10096064 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,1 μm
0,25 μm
0,25μ m
0,5 μm
0,5μ m
1 μm
1μ m
1,5 μm
1.5μ m
3 μm
3μ m
missing translation for 'unitSize'
Hver
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse unitSize
10096064 60 m 0.32 mm 1.5μ m Hver
10628725 10 m 0.1 mm 0,1 μm Hver
10158084 15 m 0.25 mm 0,25 μm Hver
10331015 15 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10187844 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10066214 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10566185 30 m 0.53 mm 0,25μ m Hver
10076214 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10381205 60 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10437524 60 m 0.53 mm 0,25 μm Hver
10447524 15 m 0.25 mm 0,5 μm Hver
10086024 15 m 0.32 mm 0,5 μm Hver
10330975 15 m 0.53 mm 0,5 μm Hver
10249614 30 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10565435 30 m 0.32 mm 0,5μ m Hver
10678525 30 m 0.53 mm 0,5 μm Hver
10016274 60 m 0.25 mm 0,5μ m Hver
10468294 60 m 0.32 mm 0,5 μm Hver
10197754 60 m 0.53 mm 0,5 μm Hver
10065984 15 m 0.25 mm 1 μm Hver
10108054 15 m 0.32 mm 1 μm Hver
10574685 15 m 0.53 mm 1 μm Hver
10732927 30 m 0.25 mm 1μ m Hver
10640836 30 m 0.32 mm 1μ m Hver
10649295 30 m 0.53 mm 1μ m Hver
10555815 60 m 0.25 mm 1μ m Hver
10752727 60 m 0.32 mm 1μ m Hver
10406764 60 m 0.53 mm 1 μm Hver
10371545 15 m 0.53 mm 1,5 μm Hver
10127884 30 m 0.32 mm 1,5 μm Hver
10321385 30 m 0.53 mm 1,5 μm Hver
10310835 30 m 0.53 mm 3μ m Hver
10610836 60 m 0.53 mm 3 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 missing translation for 'options'
Product Code. 10096064 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 260900630
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Add to basket
Add to basket
Indeholder en blanding af cyano- og phenylgrupper for øget polaritet og en anden elueringsrækkefølge i forhold til mindre polære søjler.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC kolonner har en blanding af cyano- og phenylgrupper for øget polaritet og en anden elueringsrækkefølge i forhold til mindre polære kolonner.
  • Mid-polaritetsfase (14 % cyanopropylphenyl, 86 % dimethylpolysiloxan)
  • Fuldt karakteriseret for langsigtet reproducerbarhed, søjle-til-kolonne konsistens og lavt udløb
  • Optimal til konfirmationsanalyse
  • Svarer til USP G46 fase
  • Svarende til: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Anbefalet til:
Alkoholer
Pesticider
Ilter
PCB-kogener
Aroclor blander
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (applikation) Aroclor Blandingsanalyse, GC/MS for pesticider, GC/MS for Oxygenater, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Blandinger
Filmtykkelse 1.5μ m
Længde (metrisk) 60 m
Polaritet Midt-polar
Oversigt 1,5 umtykkelse; 0,32 mm ID; 60m længde
Diameter (metrisk) 0.32 mm
USP type G46
Stationær fase TraceGOLD™ TG-1701 MS
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Maks. Temperatur (metrisk) 260/280 °C
Show More Show Less
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.