Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC kolonner har en blanding af cyano- og phenylgrupper for øget polaritet og en anden elueringsrækkefølge i forhold til mindre polære kolonner.
- Mid-polaritetsfase (14 % cyanopropylphenyl, 86 % dimethylpolysiloxan)
- Fuldt karakteriseret for langsigtet reproducerbarhed, søjle-til-kolonne konsistens og lav blødning
- Optimal til konfirmationsanalyse
- Svarer til USP G46 fase
- Svarende til: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Anbefalet til:
Alkoholer
Pesticider
Ilter
PCB-kogener
Aroclor blander
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 260/280 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-1701 MS |
| USP type | G46 |
| Til brug med (applikation) | Aroclor Blandingsanalyse, GC/MS for pesticider, GC/MS for Oxygenater, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Blandinger |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Midt-polar |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.