Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS GC kolonner har en blanding af cyano- og phenylgrupper for øget polaritet og en anden elueringsrækkefølge i forhold til mindre polære kolonner.
- Mid-polarity phase (14% cyanopropylphenyl, 86% dimethyl polysiloxane)
- Fully characterized for long-term reproducibility, column-to-column consistency and low bleed
- Optimal for confirmation analysis
- Equivalent to USP G46 phase
- Similar to: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recommended for:
Alcohols
Pesticides
Oxygenates
PCB cogeners
Aroclor mixes
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 260/280°C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-1701 MS |
| USP type | G46 |
| Til brug med (applikation) | GC/MS for Alcohols, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Oxygenates, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes |
| Filmtykkelse | 1 μm |
| Længde (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Mid-Polar |
| Oversigt | 1umthickness; 0.25mm ID; 15m length |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.