Få mere at vide
- Home
- Products
- Kromatografisøjler og patroner
- GC kolonner
- GC Kapillærsøjler
- Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC kolonner
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC kolonner
Artikelnummer. 10784637 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Længde (metrisk) | Diameter (metrisk) Indvendig | Filmtykkelse | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 10784637 | 60 m | 0.32 mm | 1.8μ m | Hver |
| 10514465 | 15 m | 0.25 mm | 0,25 μm | Hver |
| 10187544 | 15 m | 0.32 mm | 0,25 μm | Hver |
| 10259834 | 30 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10025834 | 30 m | 0.32 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10219134 | 30 m | 0.53 mm | 0,25 μm | Hver |
| 10712917 | 60 m | 0.25 mm | 0,25μ m | Hver |
| 10660056 | 60 m | 0.32 mm | 0,25 μm | Hver |
| 10774637 | 60 m | 0.53 mm | 0,25 μm | Hver |
| 10167894 | 15 m | 0.25 mm | 0,5 μm | Hver |
| 10046314 | 15 m | 0.32 mm | 0,5 μm | Hver |
| 10499244 | 15 m | 0.53 mm | 0,5 μm | Hver |
| 10341305 | 30 m | 0.25 mm | 0,5 μm | Hver |
| 10076074 | 30 m | 0.32 mm | 0,5 μm | Hver |
| 10229184 | 30 m | 0.53 mm | 0,5 μm | Hver |
| 10036124 | 60 m | 0.25 mm | 0,5 μm | Hver |
| 10792147 | 60 m | 0.32 mm | 0,5 μm | Hver |
| 10391015 | 60 m | 0.53 mm | 0,5 μm | Hver |
| 10320835 | 15 m | 0.25 mm | 1 μm | Hver |
| 10075984 | 15 m | 0.32 mm | 1 μm | Hver |
| 10036034 | 15 m | 0.53 mm | 1 μm | Hver |
| 10321315 | 30 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10381355 | 30 m | 0.32 mm | 1μ m | Hver |
| 10117334 | 30 m | 0.53 mm | 1μ m | Hver |
| 10127334 | 60 m | 0.25 mm | 1μ m | Hver |
| 10230295 | 60 m | 0.32 mm | 1 μm | Hver |
| 10641026 | 60 m | 0.53 mm | 1 μm | Hver |
| 10301025 | 60 m | 0.25 mm | 1.4μ m | Hver |
| 10792337 | 15 m | 0.53 mm | 1,5 μm | Hver |
| 10487134 | 30 m | 0.32 mm | 1.5μ m | Hver |
| 10487324 | 30 m | 0.53 mm | 1,5 μm | Hver |
| 10229134 | 30 m | 0.32 mm | 1.8μ m | Hver |
| 10406954 | 30 m | 0.53 mm | 3μ m | Hver |
| 10565815 | 60 m | 0.53 mm | 3μ m | Hver |
| 10437724 | 105 m | 0.53 mm | 3 μm | Hver |
| 10117424 | 75 m | 0.53 mm | 3 μm | Hver |
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Beskrivelse
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-søjler giver lav-bleed, fremragende reproducerbarhed og kolonne-til-søjle-konsistens selv med følsomme detektorer som ECD'er og MS.
- Fase med lav til mellempolaritet, 6% cyanopropylphenyl/94% dimethylpolysiloxan
- Lang levetid
- Fremragende træghed
- Svarer til USP G43 fase
- Svarende til: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Anbefalet til:
- Alkoholer
- Flygtige organiske stoffer
- Ilter
- Resterende opløsningsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Analyse af resterende opløsningsmidler, ECD og GC/MS for flygtige organiske stoffer, ECD og GC/MS for Oxygenater, ECD og GC/MS for resterende opløsningsmidler |
| Filmtykkelse | 1.8μ m |
| Længde (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Midt-polar |
| Oversigt | 1,8 um Tykkelse; 0,32 mm ID; 60 m Længde |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| USP type | G43 |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-1301 MS |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 260/280 °C |
| Vis mere Vis mindre |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.