Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-søjler giver lav-bleed, fremragende reproducerbarhed og kolonne-til-søjle-konsistens selv med følsomme detektorer som ECD'er og MS.
- Fase med lav til mellempolaritet, 6% cyanopropylphenyl/94% dimethylpolysiloxan
- Lang levetid
- Fremragende træghed
- Svarer til USP G43 fase
- Svarende til: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Anbefalet til:
- Alkoholer
- Flygtige organiske stoffer
- Ilter
- Resterende opløsningsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 260/280 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-1301 MS |
| USP type | G43 |
| Til brug med (applikation) | Analyse af resterende opløsningsmidler, ECD og GC/MS for flygtige organiske stoffer, ECD og GC/MS for Oxygenater, ECD og GC/MS for resterende opløsningsmidler |
| Filmtykkelse | 3μ m |
| Længde (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Midt-polar |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.