Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC kolonner
Artikelnummer. 10321315 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15 m
30 m
60 m
75 m
105 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.4μ m
1.5 μm
1.5μ m
1.8μ m
3 μm
3μ m
Tamaño de la unidad:
Hver
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Filmtykkelse unitSize
10321315 30 m 0.25 mm 1μ m Hver
10514465 15 m 0.25 mm 0.25 μm Hver
10187544 15 m 0.32 mm 0.25 μm Hver
10259834 30 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10025834 30 m 0.32 mm 0,25μ m Hver
10219134 30 m 0.53 mm 0.25 μm Hver
10712917 60 m 0.25 mm 0,25μ m Hver
10660056 60 m 0.32 mm 0.25 μm Hver
10774637 60 m 0.53 mm 0.25 μm Hver
10167894 15 m 0.25 mm 0.5 μm Hver
10046314 15 m 0.32 mm 0.5 μm Hver
10499244 15 m 0.53 mm 0.5 μm Hver
10341305 30 m 0.25 mm 0.5 μm Hver
10076074 30 m 0.32 mm 0.5 μm Hver
10229184 30 m 0.53 mm 0.5 μm Hver
10036124 60 m 0.25 mm 0.5 μm Hver
10792147 60 m 0.32 mm 0.5 μm Hver
10391015 60 m 0.53 mm 0.5 μm Hver
10320835 15 m 0.25 mm 1 μm Hver
10075984 15 m 0.32 mm 1 μm Hver
10036034 15 m 0.53 mm 1 μm Hver
10381355 30 m 0.32 mm 1μ m Hver
10117334 30 m 0.53 mm 1μ m Hver
10127334 60 m 0.25 mm 1μ m Hver
10230295 60 m 0.32 mm 1 μm Hver
10641026 60 m 0.53 mm 1 μm Hver
10301025 60 m 0.25 mm 1.4μ m Hver
10792337 15 m 0.53 mm 1.5 μm Hver
10487134 30 m 0.32 mm 1.5μ m Hver
10487324 30 m 0.53 mm 1.5 μm Hver
10229134 30 m 0.32 mm 1.8μ m Hver
10784637 60 m 0.32 mm 1.8μ m Hver
10406954 30 m 0.53 mm 3μ m Hver
10565815 60 m 0.53 mm 3μ m Hver
10437724 105 m 0.53 mm 3 μm Hver
10117424 75 m 0.53 mm 3 μm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10321315 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 260912960
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Giver lav-bleed, fremragende reproducerbarhed og kolonne-til-kolonne konsistens selv med følsomme detektorer som ECD'er og MS.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-søjler giver lav-bleed, fremragende reproducerbarhed og kolonne-til-søjle-konsistens selv med følsomme detektorer som ECD'er og MS.
  • Fase med lav til mellempolaritet, 6% cyanopropylphenyl/94% dimethylpolysiloxan
  • Lang levetid
  • Fremragende træghed
  • Svarer til USP G43 fase
  • Svarende til: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Anbefalet til:
  • Alkoholer
  • Flygtige organiske stoffer
  • Ilter
  • Resterende opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Til brug med (applikation) Oxygenatanalyse, ECD og GC/MS for flygtige organiske stoffer, ECD og GC/MS for Oxygenater, ECD og GC/MS for resterende opløsningsmidler
Filmtykkelse 1μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Midt-polar
Oversigt 1 um Tykkelse; 0,25 mm ID; 30 m Længde
Diameter (metrisk) 0.25 mm
USP type G43
Stationær fase TraceGOLD™ TG-1301 MS
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Maks. Temperatur (metrisk) 260/280 °C
Mostrar más Mostrar menos
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.