Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-søjler giver lav-bleed, fremragende reproducerbarhed og kolonne-til-søjle-konsistens selv med følsomme detektorer som ECD'er og MS.
- Low to mid-polarity phase, 6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl polysiloxane
- Long lifetime
- Excellent inertness
- Equivalent to USP G43 phase
- Similar to: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Recommended for:
- Alcohols
- Volatile organics
- Oxygenates
- Residual solvents
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 260/280°C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-1301 MS |
| USP type | G43 |
| Til brug med (applikation) | ECD and GC/MS for Alcohols, ECD and GC/MS for Volatile Organics, ECD and GC/MS for Oxygenates, ECD and GC/MS for Residual Solvents |
| Filmtykkelse | 1 μm |
| Længde (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Mid-Polar |
| Oversigt | 1 um Thickness; 0.32 mm ID; 60 m Length |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.