Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC kolonner
Artikelnummer. 10219134 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
105 m
15 m
30 m
60 m
75 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.4μ m
1.5 μm
1.5μ m
1.8μ m
3 μm
3μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10219134
Brand: Thermo Scientific™ 260911440
Giver lav-bleed, fremragende reproducerbarhed og kolonne-til-kolonne konsistens selv med følsomme detektorer som ECD'er og MS.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-søjler giver lav-bleed, fremragende reproducerbarhed og kolonne-til-søjle-konsistens selv med følsomme detektorer som ECD'er og MS.
  • Low to mid-polarity phase, 6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl polysiloxane
  • Long lifetime
  • Excellent inertness
  • Equivalent to USP G43 phase
  • Similar to: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Recommended for:
  • Alcohols
  • Volatile organics
  • Oxygenates
  • Residual solvents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 260/280°C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Stationær fase TraceGOLD™ TG-1301 MS
USP type G43
Til brug med (applikation) ECD and GC/MS for Alcohols, ECD and GC/MS for Volatile Organics, ECD and GC/MS for Oxygenates, ECD and GC/MS for Residual Solvents
Filmtykkelse 0.25 μm
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Mid-Polar
Oversigt 0.25 um Thickness; 0.53 mm ID; 30 m Length
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.