Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC kolonner
Artikelnummer. 10127334 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
105 m
15 m
30 m
60 m
75 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0,25μ m
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.4μ m
1.5 μm
1.5μ m
1.8μ m
3 μm
3μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10127334
Brand: Thermo Scientific™ 260913080
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver lav-bleed, fremragende reproducerbarhed og kolonne-til-kolonne konsistens selv med følsomme detektorer som ECD'er og MS.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-søjler giver lav-bleed, fremragende reproducerbarhed og kolonne-til-søjle-konsistens selv med følsomme detektorer som ECD'er og MS.
  • Fase med lav til mellempolaritet, 6% cyanopropylphenyl/94% dimethylpolysiloxan
  • Lang levetid
  • Fremragende træghed
  • Svarer til USP G43 fase
  • Svarende til: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Anbefalet til:
  • Alkoholer
  • Flygtige organiske stoffer
  • Ilter
  • Resterende opløsningsmidler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 260/280 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-1301 MS
USP type G43
Til brug med (applikation) Oxygenatanalyse, ECD og GC/MS for flygtige organiske stoffer, ECD og GC/MS for Oxygenater, ECD og GC/MS for resterende opløsningsmidler
Filmtykkelse 1μ m
Længde (metrisk) 60 m
Polaritet Midt-polar
Oversigt 1 um Tykkelse; 0,25 mm ID; 60 m Længde
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.