Få mere at vide
Fisherbrand™ TraceableOne™ Engangsbrug USB Temperatur datalogger
Artikelnummer. p-7237189 Shop alle Cole-Parmer produkter
Temperaturområde (metrisk):
-20 °C til -15 °C
-20°C to -15°C
2 °C til 8 °C
2°C to 8°C
Datahukommelse:
16,000 Readings, 30 Day, 3 min. Interval
16.000 aflæsninger, 10 dage, 1 minuts interval
16.000 aflæsninger, 60 dage, 6 minutters interval
16.000 aflæsninger, 90 dage, 10 minutters interval
Artikelnummer. 17337619
Brand: Fisherbrand™ 1800401
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De TraceableOne™ Engangsbrug USB Temperatur Data Logger genererer automatisk PDF-datarapport via USB havn.
  • LED-alarmindikator til visuel statusindikation
  • Tidsforsinkelse på 30 minutter før logningen begynder for øget logningsnøjagtighed
  • Beskyttende plastpose opretholder vandtæt IP67-klassificering
  • Stregkode til intern scanning
  • Indeholder NIST-sporbart certifikat fra vores A2LA akkrediterede (1750.01) kalibreringslaboratorium
Tekniske data
Type Engangsbrug USB Temperatur datalogger
Display Type Ingen skærm
Datahukommelse 16.000 aflæsninger, 10 dage, 1 minuts interval
Kalibrering NIST
Alarmtyper LED-indikator
Batteritype 3.0 V CR2450
Batterilevetid 2 år
Kanaler 1
Interface USB
Sensortyper Temperatur
Temperaturområde (metrisk) 2 °C til 8 °C