Få mere at vide
Fisherbrand™ TraceableOne™ Engangsbrug USB Temperatur datalogger
Shop alle Cole-Parmer produkter
Temperaturområde (metrisk):
-20 °C til -15 °C
-20°C to -15°C
2 °C til 8 °C
2°C to 8°C
Datahukommelse:
16,000 Readings, 30 Day, 3 min. Interval
16.000 aflæsninger, 10 dage, 1 minuts interval
16.000 aflæsninger, 60 dage, 6 minutters interval
16.000 aflæsninger, 90 dage, 10 minutters interval
Beskrivelse
- LED-alarmindikator til visuel statusindikation
- Tidsforsinkelse på 30 minutter før logningen begynder for øget logningsnøjagtighed
- Beskyttende plastpose opretholder vandtæt IP67-klassificering
- Stregkode til intern scanning
- Indeholder NIST-sporbart certifikat fra vores A2LA akkrediterede (1750.01) kalibreringslaboratorium
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Engangsbrug USB Temperatur datalogger |
| Display Type | Ingen skærm |
| Datahukommelse | 16.000 aflæsninger, 60 dage, 6 minutters interval |
| Kalibrering | NIST |
| Alarmtyper | LED-indikator |
| Batteritype | 3.0 V CR2450 |
| Batterilevetid | 2 år |
| Kanaler | 1 |
| Interface | USB |
| Sensortyper | Temperatur |
| Vis mere |