Få mere at vide
Fisherbrand™ TraceableOne™ Engangsbrug USB Temperatur datalogger
Artikelnummer. 17337619 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-20 °C til -15 °C
2 °C til 8 °C
Datahukommelse:
16.000 aflæsninger, 30 dage, 3 min. interval
16.000 aflæsninger, 60 dage, 6 min. interval
16.000 aflæsninger, 90 dage, 10 min. interval
16.000 målinger, 10 dage, 1 min. Interval
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Datahukommelse
17337619 2 °C til 8 °C 16.000 målinger, 10 dage, 1 min. Interval
17347619 -20 °C til -15 °C 16.000 målinger, 10 dage, 1 min. Interval
17357619 2 °C til 8 °C 16.000 aflæsninger, 30 dage, 3 min. interval
17367619 -20 °C til -15 °C 16.000 aflæsninger, 30 dage, 3 min. interval
17377619 2 °C til 8 °C 16.000 aflæsninger, 60 dage, 6 min. interval
17387619 -20 °C til -15 °C 16.000 aflæsninger, 60 dage, 6 min. interval
17397619 2 °C til 8 °C 16.000 aflæsninger, 90 dage, 10 min. interval
17307629 -20 °C til -15 °C 16.000 aflæsninger, 90 dage, 10 min. interval
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17337619 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. 1800401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7585.00 DKK
    5944.86 DKK / Pakke med 40
    Spare 1640.14 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
De TraceableOne™ Engangsbrug USB Temperatur Data Logger genererer automatisk PDF-datarapport via USB havn.
  • LED-alarmindikator til visuel statusindikation
  • Tidsforsinkelse på 30 minutter før logningen begynder for øget logningsnøjagtighed
  • Beskyttende plastpose opretholder vandtæt IP67-klassificering
  • Stregkode til intern scanning
  • Indeholder NIST-sporbart certifikat fra vores A2LA akkrediterede (1750.01) kalibreringslaboratorium
Tekniske data
Type Engangsbrug USB Temperatur datalogger
Display Type Ingen skærm
Datahukommelse 16.000 målinger, 10 dage, 1 min. Interval
Kalibrering NIST
Alarmtyper LED-indikator
Batteritype 3.0 V CR2450
Batterilevetid 2 år
Kanaler 1
Interface USB
Sensortyper Temperatur
Temperaturområde (metrisk) 2 °C til 8 °C