Få mere at vide
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Ultra-lav temperatur WiFi-datalogging-termometer med fjernbesked
Artikelnummer. p-6824015 Shop alle Fisherbrand produkter
Inkluderer:
1 316 sonde i rustfrit stål, lynstartvejledning, batterier, magneter, Velcro , vægbeslag og Traceable™ Certifikat
2 316-sonder i rustfrit stål, Quick Start Guide, batterier, magneter, Velcro , vægbeslag og Traceable™ Certifikat
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15661904
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
TracebleLIVE kræver abonnement
Med GRATIS TraceableLIVE™ 30-dages prøveabonnement (for én bruger). En enkel, effektiv og pålidelig måde at holde forbindelsen til dine kritiske miljøer med smartphone, tablet eller pc.
En enkel, effektiv og pålidelig måde at holde forbindelsen til dine kritiske miljøer med smartphone, tablet eller pc.
Brug TraceableLIVE™ app† , eller besøg Traceablelive.com† på enhver browser for at se dine aktuelle temperaturer, kontrollere dine alarmparametre, se din dataloggingshistorik, se og køre rapporter eller give andre teammedlemmer adgang til dataene.
  • Fjernovervåg temperatur og mere ved at oprette forbindelse til eksisterende WiFi
  • Alarmer: temperaturalarm, forbindelsesafbrydelse, lavt batteri
  • Cloud-baseret datagrænseflade, der ikke kræver lokal software; web, Android, Apple IOS datasynlighed
  • Kontinuerlig datatransmission og overvågning ved hjælp af SSL-krypteret SECURE-forbindelse
  • Modtag mobil push/e-mail/tekstmeddelelser
  • Ubegrænset skalerbarhed - brug TraceableLIVE™ i individuelle laboratorier eller et helt netværk af faciliteter
  • Temperaturkalibrering med flere punkter kan spores til NIST
†Kræver TraceableLIVE abonnement
TraceableLIVE Abonnementsomkostninger gennem traceablelive.com:
  • Efter 30 dages prøveperiode vil brugeren blive bedt om at købe softwaren til fortsat brug
  • Månedlig betalingsplan: $8,99 pr. enhed for 1-9 enheder eller $7,20 pr. enhed for 10+ enheder
  • Årlig betalingsplan: 100 USD pr. enhed for 1-9 enheder eller 80 USD pr. enhed for 10+ enheder
  • Demo TraceableLive software på traceablelive.com
Bemærk: For at bestille standard- eller premium-abonnementskuponkoder, kontakt Fisher kundeservice.
Tekniske data
Type Temperatur datalogger
Display Type Digital
Kalibrering Flerpunkts temperaturkalibrering
Alarmtyper Mobil Push Notifikation, E-mail, SMS
Softwaretype TraceableLIVE
Inkluderer 2 316-sonder i rustfrit stål, Quick Start Guide, batterier, magneter, Velcro , vægbeslag og Traceable™ Certifikat
Certificeringer/compliance Sporbart certifikat, der sikrer nøjagtighed fra et ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA
Interface Cloud-baseret datagrænseflade
Til brug med (applikation) Fjernovervåg temperaturen
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Temperaturopløsning 0,01°
Temperaturområde (metrisk) -90,00 °C til +105,00 °C