Få mere at vide
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ WiFi Datalogging Hygrometer/Termometer med fjernbesked
Artikelnummer. p-6960074 Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
0,00 °C til 50,00 °C
0,00 °C til 60,00 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15681904
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TraceableLIVE™ WiFi Datalogging Hygrometer/Termometer nu med GRATIS TraceableLIVE abonnementsplan (for én bruger). Hold forbindelsen til dit laboratorium med din smartphone, tablet eller personlige computer. Se aktuelle temperaturer og fugtigheder, kontroller alarmparametre, se dataloggingshistorik og generer rapporter ved at bruge TraceableLIVE™ app.
  • Overvåg temperatur, luftfugtighed og meget mere
  • Overvåg lokalt eller eksternt; enheden opretter forbindelse til WiFi— enheder opretter forbindelse til eksisterende WiFi
  • Advarsler: fugt alarm, temperatur, mistet forbindelse, lavt batteri
  • Cloud-baserede applikationer, hvilket betyder, at der ikke kræves lokal softwareinstallation; web, Android, iOS grænseflader
  • Modtag MOBILE PUSH / E-MAIL / TEXT notifikationer
  • Kontinuerlig dataoverførsel& overvågning ved hjælp af SSL-krypteret SECURE-forbindelse
  • Ubegrænset brug —af skalerbarhed TraceableLIVE™ i individuelle laboratorier eller et helt netværk af faciliteter
  • Akkrediteret flerpunkts fugtighedskalibrering kan spores —til NIST
Bemærk: Kræver TraceableLIVE™ abonnement.
TraceableLIVE abonnementsmuligheder:
  • 15-710-065 1 års standardabonnement
  • 15-710-066 2 års standardabonnement
  • 15-710-067 1 års Premium abonnement
  • 15-710-068 2 års Premium abonnement
Tekniske data
Type Hygrometer Datalogger
Display Type Digital
Kalibrering Flerpunkts fugtighedskalibrering
Alarmtyper Mobil Push Notifikation, E-mail, SMS
Softwaretype Web, Android, Apple IOS
Inkluderer Fugt-/temperatursensor med 10 fod. Kabel, Quick Start Guide, Batterier, Magneter, Velcro , Vægmontering og Traceable™ Certifikat
Interface Cloud-baseret datagrænseflade
Nøjagtighed (relativ luftfugtighed) ±3 % RF [20 til 80] % RF,± 5% RF ellers
Nøjagtighed (temperatur) ±0,4 °C
Fugtighedsområde 0 til 100 %
Opløsning (relativ luftfugtighed) 0.01%
Temperaturopløsning 0,01°
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 140 °F
Temperaturområde (metrisk) 0,00 °C til 60,00 °C