Få mere at vide
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ WiFi Datalogging Hygrometer/Termometer med fjernbesked
Artikelnummer. 15681904 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturområde (metrisk):
0,00 °C til 50,00 °C
0,00 °C til 60,00 °C
Packungsgröße:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Packungsgröße
15681904 0,00 °C til 60,00 °C Hver
15671904 0,00 °C til 50,00 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15681904
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
TraceableLIVE™ WiFi Datalogging Hygrometer/Termometer nu med GRATIS TraceableLIVE abonnementsplan (for én bruger). Hold forbindelsen til dit laboratorium med din smartphone, tablet eller personlige computer. Se aktuelle temperaturer og fugtigheder, kontroller alarmparametre, se dataloggingshistorik og generer rapporter ved at bruge TraceableLIVE™ app.
  • Overvåg temperatur, luftfugtighed og meget mere
  • Overvåg lokalt eller eksternt; enheden opretter forbindelse til WiFi— enheder opretter forbindelse til eksisterende WiFi
  • Advarsler: fugt alarm, temperatur, mistet forbindelse, lavt batteri
  • Cloud-baserede applikationer, hvilket betyder, at der ikke kræves lokal softwareinstallation; web, Android, iOS grænseflader
  • Modtag MOBILE PUSH / E-MAIL / TEXT notifikationer
  • Kontinuerlig dataoverførsel& overvågning ved hjælp af SSL-krypteret SECURE-forbindelse
  • Ubegrænset brug —af skalerbarhed TraceableLIVE™ i individuelle laboratorier eller et helt netværk af faciliteter
  • Akkrediteret flerpunkts fugtighedskalibrering kan spores —til NIST
Bemærk: Kræver TraceableLIVE™ abonnement.
TraceableLIVE abonnementsmuligheder:
  • 15-710-065 1 års standardabonnement
  • 15-710-066 2 års standardabonnement
  • 15-710-067 1 års Premium abonnement
  • 15-710-068 2 års Premium abonnement
Spezifikation
Type Hygrometer Datalogger
Display Type Digital
Kalibrering Flerpunkts fugtighedskalibrering
Alarmtyper Mobil Push Notifikation, E-mail, SMS
Softwaretype Web, Android, Apple IOS
Inkluderer Fugt-/temperatursensor med 10 fod. Kabel, Quick Start Guide, Batterier, Magneter, Velcro , Vægmontering og Traceable™ Certifikat
Interface Cloud-baseret datagrænseflade
Nøjagtighed (relativ luftfugtighed) ±3 % RF [20 til 80] % RF,± 5% RF ellers
Nøjagtighed (temperatur) ±0,4 °C
Fugtighedsområde 0 til 100 %
Opløsning (relativ luftfugtighed) 0.01%
Temperaturopløsning 0,01°
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 140 °F
Temperaturområde (metrisk) 0,00 °C til 60,00 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.