Få mere at vide
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ WiFi Datalogging Hygrometer/Termometer med fjernbesked
Artikelnummer. 15671904 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
0,00 °C til 50,00 °C
0,00 °C til 60,00 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) unitSize
15671904 0,00 °C til 50,00 °C Hver
15681904 0,00 °C til 60,00 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15671904
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TraceableLIVE™ WiFi Datalogging Hygrometer/Termometer nu med GRATIS TraceableLIVE abonnementsplan (for én bruger). Hold forbindelsen til dit laboratorium med din smartphone, tablet eller personlige computer. Se aktuelle temperaturer og fugtigheder, kontroller alarmparametre, se dataloggingshistorik og generer rapporter ved at bruge TraceableLIVE™ app.
  • Overvåg temperatur, luftfugtighed og meget mere
  • Overvåg lokalt eller eksternt; enheden opretter forbindelse til WiFi— enheder opretter forbindelse til eksisterende WiFi
  • Advarsler: fugt alarm, temperatur, mistet forbindelse, lavt batteri
  • Cloud-baserede applikationer, hvilket betyder, at der ikke kræves lokal softwareinstallation; web, Android, iOS grænseflader
  • Modtag MOBILE PUSH / E-MAIL / TEXT notifikationer
  • Kontinuerlig dataoverførsel& overvågning ved hjælp af SSL-krypteret SECURE-forbindelse
  • Ubegrænset brug —af skalerbarhed TraceableLIVE™ i individuelle laboratorier eller et helt netværk af faciliteter
  • Akkrediteret flerpunkts fugtighedskalibrering kan spores —til NIST
Bemærk: Kræver TraceableLIVE™ abonnement.
TraceableLIVE abonnementsmuligheder:
  • 15-710-065 1 års standardabonnement
  • 15-710-066 2 års standardabonnement
  • 15-710-067 1 års Premium abonnement
  • 15-710-068 2 års Premium abonnement
Tekniske data
Type Hygrometer Datalogger
Display Type Digital
Alarmtyper Hørbar, Visuel
Softwaretype TraceableLIVE
Inkluderer Ambient Sensor Dongle, Quick Start Guide, Batterier, Magneter, Velcro , Vægmontering og Traceable™ Certifikat
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Nøjagtighed (relativ luftfugtighed) ±3 % RF [20 til 80] % RF,± 5% RF ellers
Nøjagtighed (temperatur) ±0,4 °C
Fugtighedsområde 0 til 100 %
Opløsning (relativ luftfugtighed) 0.01%
Temperaturopløsning 0,01°
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 122 °F
Temperaturområde (metrisk) 0,00 °C til 50,00 °C