Få mere at vide
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Wi-Fi Datalogging af køleskabs-/frysertermometer med fjernnotifikation
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterDescription
Includes
Two probes, quick start guide, batteries, magnets, Velcro, wall mount, and Traceable™ certificate
TraceableLIVE™ Wi-Fi Datalogging af køleskabs-/frysertermometer nu med GRATIS TraceableLIVE™ abonnementsplan (for én bruger). En enkel, effektiv og pålidelig måde at forblive forbundet til dine kritiske miljøer med smartphone, tablet eller personlig computer.
Ved at bruge TraceableLIVE™ appen eller besøge Traceablelive.com i en hvilken som helst browser kan brugeren se aktuelle temperaturer, styre alarmparametre, se datalogginghistorik, se og generere rapporter samt give andre teammedlemmer adgang til udstyr TraceableLIVE™ når som helst.
Funktioner:
- Overvåg temperaturen og mere enten lokalt eller fjernbenet – forbind til eksisterende Wi-Fi
- Advarsler: temperaturalarm, forbindelsesafbrydelse, lavt batteri
- Cloud-baseret datainterface betyder, at der ikke kræves lokal software; web, Android, Apple IOS datasynlighed
- Kontinuerlig datatransmission og overvågning ved brug af SSL-krypteret SECURE-forbindelse
- Modtag MOBILE PUSH / E-MAIL / SMS-notifikationer
- Ubegrænset skalerbarhed – brug TraceableLIVE™ i individuelle laboratorier eller et helt netværk af faciliteter
- Kalibrering af multiple punkttemperaturer - sporbar til NIST
Bemærk: Kræver TraceableLIVE™ abonnement.
TraceableLIVE Abonnementsmuligheder:
- 15-710-065 1 års standardabonnement
- 15-710-066 2-års standardabonnement
- 15-710-067 1 års Premium-abonnement
- 15-710-068 2 års Premium-abonnement
Certifications
Inkluderer certifikat, der sikrer nøjagtighed fra et ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed af målinger til SI-enhederne gennem NIST eller andre anerkendte nationale måleinstitutter (NMI).
Specifications
Specifications
| Type | Datalogger |
| Display Type | Digital |
| Kalibrering | Flerpunkts temperaturkalibrering |
| Alarmtyper | Mobil Push Notifikation, E-mail, SMS |
| Softwaretype | Web, Android, Apple IOS |
| Oversigt | 2 Punkter™ Prober |
| Inkluderer | 2 Bullet™ prober, hurtigstartguide, batterier, magneter, Velcro vægmontering og Traceable™ certifikat |
| Interface | Cloud-baseret datagrænseflade |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,25 °C (-40 °C til +60 °C),± 0,50 °C ellers |
| Temperaturopløsning | 0,01° |
| Show More |