Få mere at vide
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Wi-Fi Datalogging af køleskabs-/frysertermometer med fjernnotifikation
Product Code. 15611904 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Oversigt:
1 flaske og 1 Bullet™ sonde
2 Punkter™ Prober
2 flasker (patenteret)
2 sonder i rustfrit stål
Unit Size:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Oversigt Unit Size
15611904 2 flasker (patenteret) Hver
15621904 1 flaske og 1 Bullet™ sonde -
15631904 2 Punkter™ Prober Hver
15641904 2 sonder i rustfrit stål -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15611904
Forventet forsendelse: 18-05-2027
Add to basket
Add to basket
Includes
Two probes, quick start guide, batteries, magnets, Velcro, wall mount, and Traceable™ certificate
TraceableLIVE™ Wi-Fi Datalogging af køleskabs-/frysertermometer nu med GRATIS TraceableLIVE™ abonnementsplan (for én bruger). En enkel, effektiv og pålidelig måde at forblive forbundet til dine kritiske miljøer med smartphone, tablet eller personlig computer.
Ved at bruge TraceableLIVE™ appen eller besøge Traceablelive.com i en hvilken som helst browser kan brugeren se aktuelle temperaturer, styre alarmparametre, se datalogginghistorik, se og generere rapporter samt give andre teammedlemmer adgang til udstyr TraceableLIVE™ når som helst.
Funktioner:
  • Overvåg temperaturen og mere enten lokalt eller fjernbenet – forbind til eksisterende Wi-Fi
  • Advarsler: temperaturalarm, forbindelsesafbrydelse, lavt batteri
  • Cloud-baseret datainterface betyder, at der ikke kræves lokal software; web, Android, Apple IOS datasynlighed
  • Kontinuerlig datatransmission og overvågning ved brug af SSL-krypteret SECURE-forbindelse
  • Modtag MOBILE PUSH / E-MAIL / SMS-notifikationer
  • Ubegrænset skalerbarhed – brug TraceableLIVE™ i individuelle laboratorier eller et helt netværk af faciliteter
  • Kalibrering af multiple punkttemperaturer - sporbar til NIST
Bemærk: Kræver TraceableLIVE™ abonnement.
TraceableLIVE Abonnementsmuligheder:
  • 15-710-065 1 års standardabonnement
  • 15-710-066 2-års standardabonnement
  • 15-710-067 1 års Premium-abonnement
  • 15-710-068 2 års Premium-abonnement
Certifications
Inkluderer certifikat, der sikrer nøjagtighed fra et ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed af målinger til SI-enhederne gennem NIST eller andre anerkendte nationale måleinstitutter (NMI).
Specifications
Type Datalogger
Display Type Digital
Kalibrering Flerpunkts temperaturkalibrering
Alarmtyper Mobil Push Notifikation, E-mail, SMS
Softwaretype Web, Android, Apple IOS
Oversigt 2 flasker (patenteret)
Inkluderer 2 flaskesonder, lynstartvejledning, batterier, magneter, Velcro , Vægmontering og Traceable™ Certifikat
Interface Cloud-baseret datagrænseflade
Nøjagtighed (temperatur) ±0,25 °C (-40 °C til +60 °C),± 0,50 °C ellers
Temperaturopløsning 0,01°
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +140 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +60 °C