Få mere at vide
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ WiFi Datalogging CO2 med fjernbesked
Artikelnummer. 15668085 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Model-:
Parametre: CO2 (eksternt), temperatur, luftfugtighed
Parametre: CO2 (omgivende), temperatur, luftfugtighed
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- unitSize
15668085 Parametre: CO2 (omgivende), temperatur, luftfugtighed Hver
15678085 Parametre: CO2 (eksternt), temperatur, luftfugtighed Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15668085
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TraceableLIVE™ WiFi Datalogging CO2 med fjernbesked nu med GRATIS TraceableLIVE abonnementsplan (for én bruger). Den enkle, effektive og pålidelige måde at holde forbindelsen til dine kritiske miljøer på. Hold forbindelsen med live og sikker fjernovervågning, uanset hvor du går.
  • Fjernovervåg dine kritiske miljøer - enheder opretter forbindelse til eksisterende WiFi
  • Advarsler: høje og lave grænser for overvågede parametre, forbindelsesafbrydelse, lavt batteri
  • Ingen lokal softwareinstallation påkrævet; live datasynlighed via webbrowser eller iOS/Android mobil
  • 15-079-662 og 663: Overvåg CO2, temperatur og luftfugtighed
  • 15-079-664: Overvåg barometertryk, temperatur og fugtighed
  • Sikker SSL-krypteret datatransmission
  • Alarmmeddelelser tilgængelige via Mobile Push, E-mail og SMS sms
  • Ubegrænset skalerbarhed: bruge TraceableLIVE™ i individuelle miljøer eller et helt netværk af faciliteter
  • Prober: 15-079-662 inkluderer en omgivende sensor; 15-779-663 har 1 fjernbetjening til CO2/temperatur/fugtighed på 3 fod. kabel
  • Multiple point kalibrering kan spores til NIST
  • TraceableLIVE abonnement påkrævet
Når opsætningen er færdig, kan du:
  • Indstil alarmparametre for enheden eksternt
  • Se de aktuelle forhold i dit laboratorium hvor som helst
  • Generer datarapporter i realtid
  • Tildel brugeradgang for hele teamet
Traceable™ Certifikat: Multi-point kalibrering på et individuelt nummereret sporbart certifikat, som sikrer nøjagtighed fra et ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed af målinger til SI-enhederne igennem NIST eller andre anerkendte nationale måleinstitutter (NMI), der er underskrivere af CIPM-aftalen om gensidig anerkendelse.
  • TraceableLIVE abonnementsmuligheder:
  • 15-710-065 1 års standardabonnement
  • 15-710-066 2 års standardabonnement
  • 15-710-067 1 års Premium abonnement
  • 15-710-068 2 års Premium abonnement
Tekniske data
Type Datalogger
Display Type Digital
Alarmtyper Hørbar, Visuel
Softwaretype TraceableLIVE
Certificeringer/compliance Fra et ISO/IEC 17025 (Cert. No. 1750.01) A2LA akkrediteret kalibreringslaboratorium
Model- Parametre: CO2 (omgivende), temperatur, luftfugtighed
Til brug med (applikation) Luftkvalitet, respiratoriske laboratorier, biobrændstofforskning, kontrolleret opbevaring, grønne huse
Nøjagtighed (relativ luftfugtighed) ±3 % RH (5 til 75 %) ellers± 5% RF
Nøjagtighed (temperatur) ±0,4 °C
Fugtighedsområde 0 til 100 %
Rækkevidde CO2-interval: 0 til 10.000 ppm
Opløsning (relativ luftfugtighed) 0.01% RH
Temperaturopløsning 0,01°
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 122 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C