Få mere at vide
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Abonnementskuponkoder
Artikelnummer. 17896111 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Oversigt:
1 års Premium abonnement kuponkode
1 års standard abonnement kuponkode
2 års Premium abonnement kuponkode
2 års standard abonnement kuponkode
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt
17896111 2 års Premium abonnement kuponkode
17866111 1 års standard abonnement kuponkode
17876111 2 års standard abonnement kuponkode
17886111 1 års Premium abonnement kuponkode
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17896111
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
TraceableLIVE™ Abonnementskuponkoder med forenklet skyovervågning til kritiske miljøer.
GRATIS - Prøv TraceableLIVE gratis. Få Premium-fordele i 30 dage.
  • E-mail og push alarmer
  • Kun 1 bruger
  • 1 måneds rullende datalagring
  • Der kan tilføjes op til 3 enheder til kontoen
  • Kalibrering forfalder og andre meddelelser
Standard - Udrust dit team til at beskytte dine følsomme genstande og opfylde de fleste nationale og lokale regler.
  • E-mail og push alarmer
  • Ubegrænsede brugere
  • Ubegrænset datalagring
  • Ingen grænse for enheder, der kan føjes til kontoen (hver enhed skal have et abonnement)
  • Kalibrering forfalder og andre meddelelser
  • Rapporter: PDF, Sikker PDF, CSV og VFC
  • Forudindlæste skabeloner opsat til overvågning Spex™ kemiske produkter
Premium - Fremtidssikker din vaccine og prøveovervågning for stadigt skiftende overholdelseskrav.
  • E-mail og push alarmer
  • Ubegrænsede brugere
  • Ubegrænset datalagring
  • Apple Watch-kompatibilitet
  • SMS tekstmeddelelser inkluderet
  • Eskalering af stemmebeskeder
  • Ingen grænse for enheder, der kan føjes til kontoen (hver enhed skal have et abonnement)
  • Opret tilbagevendende rapporter: PDF, sikret PDF, CSV og VFC
  • Opret dine egne overvågnings- og underretningsskabeloner
  • Ubegrænsede skabeloner
  • Forudindlæste skabeloner opsat til overvågning Spex kemiske produkter
  • 21 CFR Part 11 overholdelse**
**Opfylder 21 CFR Part 11 North American Compliance og Annex 11 for Europa
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Kompatible sporbare enheder
Certificeringer/compliance 21 CFR Part 11 Overholdelse
Oversigt 2 års Premium abonnement kuponkode
Produkttype Kuponkode
Til brug med (applikation) Skyovervågning
Inkluderer Kort med unik kuponkode og QR-kode