Få mere at vide
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Hi-Temp Datalogging Termometer med fjernbesked
Artikelnummer. p-8379017 Shop alle Fisherbrand produkter
Sensortyper:
1 Platinum RTD-sensor, rustfrit stål 316 sonde
2 Platinum RTD-sensorer, 316-sonder i rustfrit stål
Artikelnummer. 16398731
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
TraceableLIVE abonnement påkrævet
TraceableLIVE™ Hi-Temp Datalogging Termometer nu med GRATIS TraceableLIVE abonnementsplan (for én bruger). Overvågningssystem med meddelelser for højtemperaturapplikationer op til 300 °C —ideelt til ovn- og inkubatormiljøer.
Den enkle, effektive og pålidelige måde at holde forbindelsen til dine kritiske miljøer, uanset hvor du er. Med TraceableLIVE™ , er du altid forbundet til dit laboratorium med din smartphone, tablet eller personlige computer. Ved blot at bruge TraceableLIVE™ app eller besøger Traceablelive.com på en hvilken som helst browser, kan du se dine aktuelle miljøforhold, kontrollere dine alarmparametre, se din dataloggingshistorik, se og køre rapporter, give andre teammedlemmer adgang og meget mere.
  • Ideel til ethvert højtemperaturmiljø op til 300 °C (572 °F)
  • Metalkabel kan placeres i ovne og inkubatorer
  • Alarmer: temperaturalarm, forbindelsesafbrydelse, lavt batteri
  • Tilslut til eksisterende Wi-Fi
  • Cloud-baserede applikationer —kræver ingen software
  • Modtage Mobil Push/e-mail/tekstmeddelelser
  • Kontinuerlig datatransmission og overvågning ved hjælp af SSL-krypteret sikker forbindelse
  • Flerpunkts akkrediteret temperaturkalibrering (0 C, °100 C, °200 °C og 290 C)°— sporbar til NIST
Tekniske data
Type Temperatur datalogger
Display Type Digital
Datahukommelse Ubegrænset på Traceablelive.com
Kalibrering Kalibreret ved 0, 100, 200 og 290 °C
Alarmtyper Hørbar, Visuel
Softwaretype TraceableLIVE
Batteritype AAA alkalisk
Batterilevetid 6 måneder
Certificeringer/compliance NIST, ISO 17025, A2LA
Sensortyper 1 Platinum RTD-sensor, rustfrit stål 316 sonde
Nøjagtighed (temperatur) ±0,25 °C
Temperaturopløsning 0,01 °C
Temperaturområde (metrisk) 0,00 °C til 300,00 °C
Forsendelsesvægt (engelsk) 0.3 lb.