Få mere at vide
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Hi-Temp Datalogging Termometer med fjernbesked
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Kræver
TraceableLIVE abonnement påkrævet
Den enkle, effektive og pålidelige måde at holde forbindelsen til dine kritiske miljøer, uanset hvor du er. Med TraceableLIVE™ , er du altid forbundet til dit laboratorium med din smartphone, tablet eller personlige computer. Ved blot at bruge TraceableLIVE™ app eller besøger Traceablelive.com på en hvilken som helst browser, kan du se dine aktuelle miljøforhold, kontrollere dine alarmparametre, se din dataloggingshistorik, se og køre rapporter, give andre teammedlemmer adgang og meget mere.
- Ideel til ethvert højtemperaturmiljø op til 300 °C (572 °F)
- Metalkabel kan placeres i ovne og inkubatorer
- Alarmer: temperaturalarm, forbindelsesafbrydelse, lavt batteri
- Tilslut til eksisterende Wi-Fi
- Cloud-baserede applikationer —kræver ingen software
- Modtage Mobil Push/e-mail/tekstmeddelelser
- Kontinuerlig datatransmission og overvågning ved hjælp af SSL-krypteret sikker forbindelse
- Flerpunkts akkrediteret temperaturkalibrering (0 C, °100 C, °200 °C og 290 C)°— sporbar til NIST
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Temperatur datalogger |
| Display Type | Digital |
| Datahukommelse | Ubegrænset på Traceablelive.com |
| Kalibrering | Kalibreret ved 0, 100, 200 og 290 °C |
| Alarmtyper | Hørbar, Visuel |
| Softwaretype | TraceableLIVE |
| Batteritype | AAA alkalisk |
| Batterilevetid | 6 måneder |
| Certificeringer/compliance | NIST, ISO 17025, A2LA |
| Sensortyper | 1 Platinum RTD-sensor, rustfrit stål 316 sonde |
| Vis mere |