Få mere at vide
Fisherbrand™ TraceableGO™ Temperatur Data Logger med Bluetooth™ , Kalibrering og Bullet Probe
Artikelnummer. 16394446 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Datahukommelse:
64.000 målinger, 7,5 måneder, 5 min. Interval
Artikelnummer. Datahukommelse
16394446 64.000 målinger, 7,5 måneder, 5 min. Interval
1 options
Artikelnummer. 16394446
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få nem adgang til data fra enhver placering med Bluetooth™ dataloggere.
  • Kritisk information (temperatur, turvarighed, MIN/MAX, batteriniveau og alarmer) vises på LCD til enhver tid Enkel brug med en enkelt knap
  • Transporter sikkert reagenser, kliniske prøver, vacciner, lægemidler og fødevarer til ethvert sted
  • Kompatibel med TraceableGO eller TraceableLIVE Mobilapps:
    • Når turen er afsluttet, kan brugerne eksportere dataene
    • Appen identificerer straks, om indholdet oplevede forhold uden for brugerdefinerede parametre
    • Se om en alarm blev udløst
    • Generer en øjeblikkelig datarapport
    • Enheden gemmer op til 90 alarmhændelser, registrerer aflæsninger én gang hvert 5. minut som standard, eller brugeren kan justere læseintervallet mellem et minut til én gang hver 12. time
    • Loggningsvarighed er 227 dage (7,5 måneder)
  • TraceableGO™ Bluetooth-enheder er forprogrammeret med alarmværdier
Tekniske data
Type Temperatur datalogger
Display Type Multi-line LCD
Datahukommelse 64.000 målinger, 7,5 måneder, 5 min. Interval
Alarmtyper Høj/Lav
Softwaretype TraceableLIVE
Batteritype 2 AAA
Oversigt Bluetooth datalogging termometer med kuglesonde
Inkluderer Batterier, vægbeslag, Traceable™ Certifikat
Kanaler 1
Certificeringer/compliance ISO 17025, NIST
Interface Bluetooth
Til brug med (applikation) Temperaturovervågning
Nøjagtighed (temperatur) ±0,3 °C
Temperaturopløsning 0,1°
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +70 °C
Dimensioner (L x B x H) 8.9 x 2 x 5.1 cm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 5.1 cm
Længde (engelsk) 8.9 cm
Længde (metrisk) 3,5 tommer
Bredde (engelsk) 0,8 tommer.
Bredde (metrisk) 2 cm
Vægt (engelsk) 6 oz.
Vægt (metrisk) 0.17 kg
Vis mere Vis mindre
Mulighed for at abonnere på cloud-baseret TraceableLIVE™ tjeneste til at uploade data til skyen.