Få mere at vide
Fisherbrand™ TraceableGO™ Temperatur Data Logger med Bluetooth™ , Kalibrering og Flaskesonde
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- Kritisk information (temperatur, turvarighed, MIN/MAX, batteriniveau og alarmer) vises på LCD til enhver tid Enkel brug med en enkelt knap
- Transporter sikkert reagenser, kliniske prøver, vacciner, lægemidler og fødevarer til ethvert sted
- Kompatibel med TraceableGO eller TraceableLIVE Mobilapps:
- Når turen er afsluttet, kan brugerne eksportere dataene
- Appen identificerer straks, om indholdet oplevede forhold uden for brugerdefinerede parametre
- Se om en alarm blev udløst
- Generer en øjeblikkelig datarapport
- Enheden gemmer op til 90 alarmhændelser, registrerer aflæsninger én gang hvert 5. minut som standard, eller brugeren kan justere læseintervallet mellem et minut til én gang hver 12. time
- Loggningsvarighed er 227 dage (7,5 måneder)
- TraceableGO™ Bluetooth-enheder er forprogrammeret med alarmværdier
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Temperatur datalogger |
| Display Type | Multi-line LCD |
| Datahukommelse | 64.000 målinger, 7,5 måneder, 5 min. Interval |
| Alarmtyper | Høj/Lav |
| Softwaretype | TraceableLIVE |
| Batteritype | 2 AAA |
| Oversigt | Bluetooth datalogging termometer med flaskesonde |
| Inkluderer | Batterier, vægbeslag, Traceable™ Certifikat |
| Kanaler | 1 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025, NIST |
| Vis mere |
Mulighed for at abonnere på cloud-baseret TraceableLIVE™ tjeneste til at uploade data til skyen.