Få mere at vide
Fisherbrand™ TraceableGO™ Bluetooth datalogging termometer
Artikelnummer. 15828946 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-20 °C til +70 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
15828946 -20 °C til +70 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 15828946
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
TraceableGO™ Bluetooth Datalogger udfylder det ukendte mellem destinationer.
  • Udfylder det ukendte mellem destinationer
  • Kritisk information (temperatur, turvarighed, MIN/MAX, batteriniveau og alarmer) vises på LCD til enhver tid
  • Enkel brug med en enkelt knap
  • Transporter sikkert reagenser, kliniske prøver, vacciner, lægemidler og fødevarer til ethvert sted
  • Kompatibel med TraceableGO eller TraceableLIVE Mobilapps:
    • Når turen er afsluttet, kan brugerne eksportere dataene
    • Appen identificerer straks, om indholdet oplevede forhold uden for brugerdefinerede parametre
    • Se om en alarm blev udløst
    • Generer en øjeblikkelig datarapport
    • Enheden gemmer op til 90 alarmhændelser, registrerer aflæsninger én gang hvert 5. minut som standard, eller brugeren kan justere læseintervallet mellem et minut til én gang hver 12. time
    • Loggningsvarighed er 227 dage (7,5 måneder)
  • TraceableGO™ Bluetooth-enheder er forprogrammeret med alarmværdier
Certificeringer
ISO 17025, A2LA, NIST
garanti
1 år fra købsdato
Tekniske data
Type Temperatur datalogger
Display Type LCD
Datahukommelse 90 alarmhændelser, 65.536 temperaturaflæsninger
Alarmtyper Høj/Lav
Softwaretype TraceableLIVE
Batteritype 2 x AAA
Inkluderer Batterier, vægbeslag, Traceable™ Certifikat
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Til brug med (applikation) Temperaturovervågning
Nøjagtighed ±0,4 °C mellem -10 og 70 °C, ellers± 0,5 °C
Svartid 5 sek.
Temperaturopløsning 0,1°
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +70 °C
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 5.1 cm
Længde (engelsk) 3,5 tommer
Længde (metrisk) 8.9 cm
Bredde (engelsk) 0,8 tommer.
Bredde (metrisk) 2.0 cm
Vægt (engelsk) 0.37 lb.
Vægt (metrisk) 0.17 kg