Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ To-kanals bænktimer med Dual-Line LCD
Artikelnummer. 15284006 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blue
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15284006 Blue Hver
1 options
Artikelnummer. 15284006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00 DKK
    175.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 96.95 DKK
    35% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Vægmonteringsbeslag, stativ, AAA batteri, sporbart certifikat, instruktioner
Fungerer som et stopur og et ur.
Fungerer som et stopur og et ur. Fisher Scientific™ Traceable™ To-kanals benchtop-timer giver mulighed for samtidig programmering af to forskellige aktiviteter fra 24 timer til 1 sekund.
  • Timerområde: 24 timer til 1 sekund
  • Display: Dobbelt-line LCD, hver linje 1 in.H
  • Opløsning: 1 sek.
  • Nøjagtighed: 0,01 %
  • Hukommelse genkald
  • Distinkt alarm for hver kanal; 1 minut
  • Alarmen kan afbrydes automatisk eller manuelt
  • Dimensioner: 1,3 L x 9,5 W x 14 cmH (0,5 x 3,75 x 5,5 in.)
  • Nettovægt: 5 oz. (140 g)
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Produkttype Benchtop timer
Tidsområde 24 timer. til 1 sek.
Alarmer Hørbar/synlig
Nøjagtighed ±0,01 %
Vise LCD
Farve Blue
Højde (engelsk) Display 1 tomme
Højde (metrisk) skærm 2.5 cm
Vægt (engelsk) 5 oz.
Vægt (metrisk) 141 g
Inkluderer Vægmonteringsbeslag, stativ, AAA batteri, sporbart certifikat, instruktioner
Til brug med (applikation) Til generelle timing-applikationer
Certificeringer/compliance NIST, ISO 17025