Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Temperaturdiagramregistrere
Artikelnummer. p-199088 Shop alle Fisherbrand produkter
Produkttype:
10-dages optager
40-Day Recorder
5-Day Recorder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11719795
Giver en permanent registrering, som er let at læse, duplikere, faxe, scanne og arkivere. Traceable™ Temperaturkortoptagere er engangsoptagere til engangsbrug til overvågning af temperaturer i køleskabe, forsyningsrum, fødevareopbevaring, kemiske lagre, dyrekvarterer, inkubatorer, varer under transport, walk-in kamre, biologiske materialer og produktionsanlæg.
  • Shock-resistant ABS plastic case
  • Eliminate messy pens, expensive instrumentation, confusing software and training
  • Display temperature in both °F and °C on large 5.5 in. dia. (14 cm) chart
  • Battery-operated motor turns the chart with accuracy of ±1 second per day
  • Easy-to-read chart shows temperature and time/day of occurrence
  • Transparent window on recorder allows viewing of current temperature and history
  • Records for 5, 10 or 40 days
  • Chart, marker, and battery are preloaded—simply pull tab to begin recording
  • Tamper-evident seal maintains integrity of unit and results
  • Case measures 3.87 L x 2.5 W x 5.25 in. H (13.3 x 9.8 x 6.4 cm)
Ordreinfo
  • Vægt: 11 oz. (312 g)
  • Etuiet måler 5,25 L x 3,87 B x 2,5 tommer. H (13,3 x 9,8 x 6,4 cm)
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST .
Tekniske data
Nøjagtighed ±1°C (±2°F)
Certificeringer/compliance ISO 17025, NIST
Batteritype AA Alkaline
Produkttype 40-Day Recorder
Temperaturområde (engelsk) -20°F to +100°F
Højde (engelsk) 2.5 in.
Højde (metrisk) 6.4 cm
Inkluderer One AA Alkaline Battery
Rotationshastighed 5 Days
Sensor Bimetallic
Temperaturområde (metrisk) -28°C to +38°C
Vægt (engelsk) 11 oz.
Vægt (metrisk) 312 g
Bredde (engelsk) 3.87 in.
Bredde (metrisk) 9.8 cm