Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Temperaturdiagramregistrere
Artikelnummer. 11709795 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Produkttype:
10-dages optager
40-dages optager
5-dages optager
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11709795 10-dages optager Hver
11719795 40-dages optager Hver
15204006 5-dages optager Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11709795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00 DKK
    278.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 59.84 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en permanent registrering, som er let at læse, duplikere, faxe, scanne og arkivere. Traceable™ Temperaturkortoptagere er engangsoptagere til engangsbrug til overvågning af temperaturer i køleskabe, forsyningsrum, fødevareopbevaring, kemiske lagre, dyrekvarterer, inkubatorer, varer under transport, walk-in kamre, biologiske materialer og produktionsanlæg.
  • Stødsikker ABS plastikkasse
  • Eliminer rodede kuglepenne, dyr instrumentering, forvirrende software og træning
  • Vis temperatur i begge° F og° C på stor 5,5 tommer dia. (14 cm) diagram
  • Batteridrevet motor vender diagrammet med nøjagtighed på± 1 sekund om dagen
  • Letlæseligt diagram viser temperatur og tidspunkt/dag for hændelsen
  • Gennemsigtigt vindue på optageren tillader visning af den aktuelle temperatur og historie
  • Registrerer i 5, 10 eller 40 dage
  • Kort, markør og batteri er forudindlæst, træk —blot i fanen for at begynde optagelsen
  • Forseglingssikker forsegling bevarer enhedens integritet og resultater
  • Etuiet måler 3,87 L x 2,5 B x 5,25 in. H (13,3 x 9,8 x 6,4 cm)
Ordreinfo
  • Vægt: 11 oz. (312 g)
  • Etuiet måler 5,25 L x 3,87 B x 2,5 tommer. H (13,3 x 9,8 x 6,4 cm)
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST .
Tekniske data
Nøjagtighed ±1 °C (± 2 °F)
Certificeringer/compliance ISO 17025, NIST
Batteritype AA alkalisk
Produkttype 10-dages optager
Temperaturområde (engelsk) -20 °F til +100 °F
Højde (engelsk) 2,5 tommer
Højde (metrisk) 6.4 cm
Inkluderer Et AA alkalisk batteri
Rotationshastighed 5 dage
Sensor Bimetallisk
Temperaturområde (metrisk) -28 °C til +38 °C
Vægt (engelsk) 11 oz.
Vægt (metrisk) 312 g
Bredde (engelsk) 3,87 tommer.
Bredde (metrisk) 9.8 cm