Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Køle/fryser digitalt termometer
Artikelnummer. 17806111 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Sondetype:
Flaske
Kugle
Vaccineflaske
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sondetype
17806111 Flaske
17816111 Kugle
17826111 Vaccineflaske
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17806111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00 DKK
    468.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 241.30 DKK
    33% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Overvåg pålideligt og bliv advaret om eventuelle problemer, der påvirker indholdet af dit køleskab eller fryser uden selv at åbne døren ved hjælp af Traceable™ Køle/fryser digitalt termometer.
  • Alarmindikator lyser klart for at henlede din opmærksomhed på et øjeblikkeligt problem
  • Bliv klogere på udflugter, før de finder sted med alarmlyset, der lyser orange, når dit køleskab eller fryser er inden for 1 grad fra din alarmindstilling
  • Brug mute-knappen til at slå buzzer-alarmen fra, mens du undersøger problemet
  • Personalets onboarding er en leg med en forbedret, mere intuitiv brugeroplevelse, herunder store knapper, tekst med høj kontrast og målrettet design
  • Reducer vedligeholdelsen med boostet batteristrøm og indvendige tekniske opgraderinger for højere ydeevne
  • opretholde overholdelse; inkluderer NIST-sporbart certifikat fra vores A2LA akkrediterede (1750.01) kalibreringslaboratorium
  • Foretag aflæsninger hurtigt og med sikkerhed ved at bruge det tredobbelte —display, der viser aktuelle, høje og lave temperaturer samtidigt
  • Vælg den sondeindstilling, der passer til din applikation
Tekniske data
Certificeringer/compliance NIST
Dybde (engelsk) 0,75 tommer
Dybde (metrisk) 19 mm
Diameter (engelsk) sonde 0,1875 tommer.
Diameter (metrisk) sonde 4.7625 mm
Til brug med (applikation) Temperaturovervågning
Højde (engelsk) 4,25 tommer
Højde (metrisk) 107.95 mm
Inkluderer Termometer, flaskesonde, krog-og-løkke-tape, AAA-batterier, hurtigstartguide og Traceable™ certifikat
Længde (engelsk) Kabel 120 tommer.
Længde (engelsk) sonde 7/8 tommer.
Længde (metrisk) 21 cm
Længde (metrisk) kabel 304.8 cm
Længde (metrisk) sonde 22.225 mm
Materiale Plast
Sondetype Flaske
Opløsning 1°
Produkttype Digitalt termometer
Oversigt Digitalt termometer med køleskab/fryser med flaskesonde
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58° til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +70 °C
Kalibreret Ja
Til brug med (udstyr) Bade, inkubatorer, køleskabe eller frysere
Batteritype AAA
Nøjagtighed ±1°C
Vise LCD
Bredde (metrisk) 11 cm