Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Udskrivning Hygrometer/Termometer
Giver permanente papirkopier resultater
4500.00 DKK
Tekniske data
Opløsning | 0.001 |
---|---|
Temperaturopløsning | 0,1 °F |
Inkluderer | Fugt/T1 og T2 sonder og kabler, sondeholder, papir, bæretaske, seks AAA-batterier og sporbart certifikat |
Certificeringer/compliance | ISO 17025, A2LA, NIST |
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (L x B x H) | Type | Højde (metrisk) | Længde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (L x B x H) | Type | Højde (metrisk) | Længde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
11739835
|
Fisherbrand™
90029-41 |
3 x 1,5 x 7,5 tommer. (7,6 x 3,8 x 19 cm) | Udskrivning Hygrometer/Termometer | 19 cm | 7.6 cm |
4500.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 02-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||
Beskrivelse
Giver permanente papirkopier resultater. Fisher Scientific™ Traceable™ Udskrivning Hygrometer/termometre er pålidelige enheder, der overvåger relativ fugtighed og temperatur i laboratoriet, anlægget og marken. Ideel til brug i emhætter, renrum, fødevareopbevaringsområder, lægemiddelfremstilling, alle luftanalyser og miljøkamre.
- Udskriver automatisk aktuel luftfugtighed/temperatur, temperatur 2, dugpunkt, dato og klokkeslæt ved ethvert programmeret interval eller med et tryk på en knap
- Printeren kan programmeres til automatisk og gentagne gange at udskrive ethvert trin fra 6 sekunder til 59 minutter, 59 sekunder
- Svar på mindre end 10 sekunder
- Tid vist i 24 timer. militær tid til minut
- Hård ABS plastikkasse er kemikalie- og stødbestandig
- Printeren leverer papirkopi til 'nutidens strenge QC-dokumentation
Relativ luftfugtighed
- Område: 10 til 95 % RF
- Opløsning på 0,1 %
- Nøjagtighed:± 3 RF% mellemtone, 5% RF andre steder
- Rækkevidde: -20° til +60 °C (-4° til +140 °F)
- Opløsning på 0,1°
- Nøjagtighed:± 1 °C (± 1,8 °F)
- Rækkevidde: -200° til +1333 °C (-328° til +2431 °F)
- Nøjagtighed:± 0,2 % af aflæsningen plus 1,8 °C
- Opløsning: 0,1 °C (fra -200° til +999 °C), 0,1 °F (-328° til +999,9 °F), ellers 1,0°
Ordreinfo
Måler 7,5 x 3 x 1,5 tommer. (19,1 x 7,6 x 3,8 cm). Fugtighedssonde, 0,75 in. dia. x 6,25 tommer L. Vægt, 10 oz. Tilbehørsadapter til kontinuerlig AC drift tilgængelig (11-661-17C, bestilles separat).
Certificeringer
Et sporbart certifikat leveres for at angive instrumentets sporbarhed til standarder leveret af National Institute of Standards and Technology (NIST™ ). Kalibreret af en ISO™ 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ .
Overholdelse
Opfylder føderale krav til CLIA-specifikationer.
Tekniske data
0.001 | |
0,1 °F | |
Fugt/T1 og T2 sonder og kabler, sondeholder, papir, bæretaske, seks AAA-batterier og sporbart certifikat | |
ISO 17025, A2LA, NIST |