Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Præcision Sentry™ Digitalt termometer
Artikelnummer. 16566810 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Sondetype:
Flaskesonde
Kuglesonde
Vaccineflaskesonde
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sondetype
16566810 Kuglesonde
16576810 Flaskesonde
16586810 Vaccineflaskesonde
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16566810
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne Traceable™ Præcision Sentry™ Digitalt termometer overvåger og viser konstant aktuelle, minimum og maksimum temperaturer.
  • Inkluderer NIST-sporbart certifikat fra vores A2LA-akkrediterede (1750.01) kalibreringslaboratorium NIST-sporbare kalibrering.
  • Enkel nulstilling af min/max
  • Brug enten den interne eller eksterne temperaturføler
  • Skift nemt mellem° F og° C
  • Se batteristatus med et øjeblik
Tekniske data
Display Dimensioner 1/2 tomme.
Engangs Engangsbrug
Emissionsevne Ukendt
Til brug med (applikation) Temperaturovervågning
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.54 cm
Inkluderer Probe, vægmontering, magnetmontering, krog- og løkkemonteringsstrimler, wiremontering (til sonde), flip-out bordpladestativ, CR2032-batteri og NIST-sporbart certifikat (med data)
Længde (metrisk) 10.16 cm
Materiale Plast
Model- Kuglesonde
Sondetype Kuglesonde
Opløsning 0,1°
Vægt (engelsk) 0.15 lb.
Vægt (metrisk) 0.07 kg
Produkttype Digitalt termometer
Datalagring Ingen
Længde (engelsk) 4 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 140 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 60 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50,0 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +140 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +60 °C
Kalibreret Ja
Til brug med (udstyr) Temperaturovervåget udstyr
Batteritype 3 V CR2032
Nøjagtighed ±0,5 °C (-20 °C til +60 °C),± 1 °C ellers
Nedsænkningslængde 9 fod. Kabel
Vise LCD
Bredde (metrisk) 8.89 cm