Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Præcision Lollipop™ Vandtætte termometre
Artikelnummer. 16516820 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Inkluderer:
Integreret sonde
Kabelbaseret sonde
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
16516820 Kabelbaseret sonde -
16506820 Integreret sonde Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16516820
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Dette digitale og vandtætte termometer giver resultater på to sekunder
  • Indeholder NIST-sporbart certifikat fra vores A2LA akkrediterede (1750.01) kalibreringslaboratorium
  • Vandtæt, IP64, etui giver mulighed for pålidelige aflæsninger selv i våde omgivelser
  • Genkald hurtigt min/maks-aflæsninger og skift mellem° F og° C med et tryk på en knap
  • Læs i enhver position og lysforhold med baggrundsbelyst display, der kan drejes op til 180°
  • Vælg mellem en integreret eller 9 fod (2,7 m) kabelført sensor
Spécification
Type Lollipop termometer
Opløsning 0,1°C
Nøjagtighed ±0,5 °C fra -20 °C til 200 °C,± 1 °C ellers
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +250 °C
Temperatur nøjagtighed ±1,5 °C
Oversigt Kabelført sonde
Display Type LCD
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +482 °F
Længde (engelsk) Kabel 9 ft.
Længde (engelsk) sonde 5 tommer
Længde (metrisk) sonde 12.7 cm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 2.54 cm
Højde (engelsk) 3 tommer
Højde (metrisk) 7.62 cm
Vægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (metrisk) 0.907 kg
Til brug med (applikation) Temperaturovervågning
Inkluderer Kabelbaseret sonde
Certificeringer/compliance NIST
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.