Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Præcision Lollipop™ Vandtætte termometre
Artikelnummer. 16506820 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Inkluderer:
Integreret sonde
Kabelbaseret sonde
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
16506820 Integreret sonde Hver
16516820 Kabelbaseret sonde -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16506820
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette digitale og vandtætte termometer giver resultater på to sekunder
  • Indeholder NIST-sporbart certifikat fra vores A2LA akkrediterede (1750.01) kalibreringslaboratorium
  • Vandtæt, IP64, etui giver mulighed for pålidelige aflæsninger selv i våde omgivelser
  • Genkald hurtigt min/maks-aflæsninger og skift mellem° F og° C med et tryk på en knap
  • Læs i enhver position og lysforhold med baggrundsbelyst display, der kan drejes op til 180°
  • Vælg mellem en integreret eller 9 fod (2,7 m) kabelført sensor
Tekniske data
Type Lollipop termometer
Opløsning 0,1°C
Nøjagtighed ±0,5 °C fra -20 °C til 200 °C,± 1 °C ellers
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +250 °C
Temperatur nøjagtighed ±1,5 °C
Oversigt Integreret sonde
Display Type LCD
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +482 °F
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (engelsk) sonde 8 tommer
Længde (metrisk) 30.48 cm
Længde (metrisk) sonde 20.3 cm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 2.54 cm
Højde (engelsk) 2 tommer
Højde (metrisk) 5.08 cm
Diameter (engelsk) sonde 3/16 tommer
Diameter (metrisk) sonde 0.48 cm
Vægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (metrisk) 0.907 kg
Til brug med (applikation) Temperaturovervågning
Inkluderer Integreret sonde
Certificeringer/compliance NIST