Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Pocket-Size Termometer
Artikelnummer. p-3217349 Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +750 °C
na
Temperaturområde (engelsk):
-58 °F til +1382 °F
na
Skala:
Celsius skala
Fahrenheit skala
Artikelnummer. 11759765
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til laboratorie-, plante- og markbrug. Traceable™ Pocket-Size Termometer er kompatibelt med alle Type-K prober.
  • Stødsikker
  • Enhed i lommestørrelse leveres klar til brug og udstyret med bred vifte, hurtig respons og en-switch-betjening
  • Rækkevidde: -50° til +750 °C/-58° til +1382 °F
  • Nøjagtighed:± 1°C + 0,75 % mellem 0° og 500 °C (32° og 932 °F); ±1 °C + 1 % mellem 500° og 750 °C (932° og 1382 °F); -20± 2°C; -40± 4°C; -50± 5 °C
  • Opløsning: 0,1°
  • Dimensioner: 2,75 x 4,25 x 0,88 tommer. (69 x 106 x 22 mm)
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioner (L x B x H) 4,25 x 2,75 x 0,75 tommer. (10,8 x 7,6 x 1,9 cm)
Til brug med (applikation) Lab-, plante- og markanvendelse
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 1.9 cm
Inkluderer Type-K sonde med perleforsynet sensor, kabel, 4 fod. (1,9 m), kunstlæderetui, 9 V batteri med 150 til 200 timers kontinuerlig brugstid
Længde (engelsk) Kabel 48 tommer
Længde (metrisk) 108 mm
Længde (metrisk) kabel 121.92 cm
Materiale Plast
Sondetype Type K termoelement
Opløsning 1°C
Vægt (engelsk) 4 oz.
Vægt (metrisk) 113 g
Bredde (engelsk) 2,75 tommer
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 4,25 tommer
Maks. Temperatur (metrisk) 750 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) na
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +750 °C
Kalibreret Ja
Batteritype 9 V
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 7.6 cm
Skala Celsius skala