Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ pH/ORP måler
Artikelnummer. 15577583 Shop alle Fisherbrand produkter
Vægt (metrisk):
127 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15577583
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne måler er designet til vandapplikationer og fjerner gætværket ved målinger. Fisherbrand™ Traceable™ pH/ORP Meters er ideelle til at teste pH og ORP i spildevand, vandkvalitet og miljøapplikationer.
  • Kompakt instrument passer i din håndflade
  • Nøjagtighed:± 0,02 pH
  • 25 punkters hukommelseslagring med tids-/datostempel
  • Vandtæt (IP67)
  • Triple Display viser pH- eller ORP-måling, temperatur og tid\dato
  • Ideel til spildevand, vandkvalitet og miljøapplikationer
Tekniske data
Nøjagtighed (mV) ±20mV
Nøjagtighed (pH) ±0,02
Kalibrering Brugervalgt 1, 2 eller 3-punkts kalibrering
Rækkevidde (mV) -1800 til 1800 mV
Model- 4277 Traceable™ pH\ORP måler
Strømforsyning 2x CR2032 3V batterier (medfølger)
Produkttype pH/ORP måler
Opløsning (mV) 0,1mV< 1000mV (1mV≥ 1000mV)
Temperatur nøjagtighed ±1°C
Temperatur (metrisk) reference 0 til 60 ºC
Temperaturopløsning 0,1º (1º når> 100º )
Valg af temperatur 0 til 60 ºC eller 32 til 140 ºF (valgbar)
Dimensioner (L x B x H) 26 x 6.4 x 2.5cm
Vægt (metrisk) 127 g