Få mere at vide
Traceable™ One-Shot™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material Producer (CRM), Fisherbrand™
Shop alle Fisherbrand produkter
Ledningsevne:
10, 100, 1000, 1413, 10.000, 100.000 μ℧
100 μ℧
1000 μ℧
1413 μ℧
Mængde:
100 ml
6 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Description
Ideel til laboratorie- eller feltanvendelser
Konduktivitetsstandarder til engangsbrug kalibrerer alle konduktivitetsmålere og sonder for maksimal nøjagtighed. Eliminer bekymring for ekstern beholderkontamination. Kalibrering foretages i standardhætteglasset.
Kalibrering i beholder— nul forurening
- Sporbar til NIST (National Institute of Standards and Technology)
- Nøjagtighed: certifikat angivet usikkerhed el± 0,25 mikrosiemen el± 0,25 %
- 100% kompatibel med alle konduktivitetsmålere
- A2LA akkrediteringer ISO 34 og ISO 17025 plus ISO 9001
- Inkluderer et individuelt temperaturdiagram og trin-for-trin kalibreringsinstruktioner
- Enheder mærket (micromhos/microsiemens, ohm, parts per million/TDS)
- Engangsbrug Eliminerer ekstern kontaminering. Hver standard indeholder 100 ml
Sortiment (09-328-20) indeholder et hver af 09-328-6, -7, -8, -9, -10 og -12
Order Info
Hver flaske indeholder 100 ml
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Conductivity Standard |
| Emballage | 6/Pk. |
| Ledningsevne | 100 μ℧ |
| Teknik | Calibration of Conductivity Instrument |
| Farve | Klar |
| pH | 7 |
| Til brug med (udstyr) | Conductivity Meter |
| Opløselighed | Soluble in water |
| Løsningstype | Calibration Solution |
| Type | Conductivity Standard |
| Show More |