Få mere at vide
Traceable™ One-Shot™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material Producer (CRM), Fisherbrand™
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
Ideel til laboratorie- eller feltanvendelser
Konduktivitetsstandarder til engangsbrug kalibrerer alle konduktivitetsmålere og sonder for maksimal nøjagtighed. Eliminer bekymring for ekstern beholderkontamination. Kalibrering foretages i standardhætteglasset.
Kalibrering i beholder— nul forurening
- Sporbar til NIST (National Institute of Standards and Technology)
- Nøjagtighed: certifikat angivet usikkerhed el± 0,25 mikrosiemen el± 0,25 %
- 100% kompatibel med alle konduktivitetsmålere
- A2LA akkrediteringer ISO 34 og ISO 17025 plus ISO 9001
- Inkluderer et individuelt temperaturdiagram og trin-for-trin kalibreringsinstruktioner
- Enheder mærket (micromhos/microsiemens, ohm, parts per million/TDS)
- Engangsbrug Eliminerer ekstern kontaminering. Hver standard indeholder 100 ml
Sortiment (09-328-20) indeholder et hver af 09-328-6, -7, -8, -9, -10 og -12
Ordreinfo
Hver flaske indeholder 100 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Conductivity Standard |
| Emballage | 6/Pk. |
| Ledningsevne | 1000 μ℧ |
| Teknik | Calibration of Conductivity Instrument |
| Farve | Klar |
| pH | 7 |
| Til brug med (udstyr) | Conductivity Meter |
| Opløselighed | Soluble in water |
| Løsningstype | Calibration Solution |
| Type | Conductivity Standard |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Traceable® Conductivity Standard
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P242-Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- MIXTURE LIST-Contain: n-propanol