Få mere at vide
Traceable™ One-Shot™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material Producer (CRM), Fisherbrand™
Artikelnummer. 11774246 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Ledningsevne:
10, 100, 1000, 1413, 10,000, 100,000 μ℧
10,000 μ℧
100 μ℧
100,000 μ℧
1000 μ℧
1413 μ℧
Mængde:
100 ml
6 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ledningsevne Mængde Pakningsstørrelse
11774246 100 μ℧ 6 x 100 ml Pakke med 6
11784246 1000 μ℧ 100 ml Pakke med 6
11754246 1413 μ℧ 6 x 100 ml Pakke med 6
11794246 10,000 μ℧ 100 ml Pakke med 6
11704256 100,000 μ℧ 100 ml Pakke med 6
11744246 10, 100, 1000, 1413, 10,000, 100,000 μ℧ 6 x 100 ml Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11774246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00 DKK
    272.93 DKK / Pakke med 6
    Spare 52.07 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Ideel til laboratorie- eller feltanvendelser
Konduktivitetsstandarder til engangsbrug kalibrerer alle konduktivitetsmålere og sonder for maksimal nøjagtighed. Eliminer bekymring for ekstern beholderkontamination. Kalibrering foretages i standardhætteglasset.
Kalibrering i beholder— nul forurening
  • Sporbar til NIST (National Institute of Standards and Technology)
  • Nøjagtighed: certifikat angivet usikkerhed el± 0,25 mikrosiemen el± 0,25 %
  • 100% kompatibel med alle konduktivitetsmålere
  • A2LA akkrediteringer ISO 34 og ISO 17025 plus ISO 9001
  • Inkluderer et individuelt temperaturdiagram og trin-for-trin kalibreringsinstruktioner
  • Enheder mærket (micromhos/microsiemens, ohm, parts per million/TDS)
  • Engangsbrug Eliminerer ekstern kontaminering. Hver standard indeholder 100 ml
Sortiment (09-328-20) indeholder et hver af 09-328-6, -7, -8, -9, -10 og -12
Ordreinfo
Hver flaske indeholder 100 ml
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Conductivity Standard
Emballage 6/Pk.
Ledningsevne 100 μ℧
Teknik Kalibrering af ledningsevneinstrumentet
Farve Klar
pH 7
Til brug med (udstyr) Ledningsevnemåler
Opløselighed Vandopløselig
Løsningstype Kalibreringsløsning
Type Ledningsevnestandard
Mængde 6 x 100 ml