Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ USB Datalogging termometre med vaccine sonde
Artikelnummer. 15530775 Shop alle Fisherbrand produkter
Sondetype:
1 Vaccinesonde
2 vaccinesonder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15530775
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overvåg opbevaringsbetingelserne for vacciner eller andre vigtige prøver med disse termometre. Traceable™ Memory-Loc™ USB Datalogging termometre er ideelle til overvågning af temperaturer i køleskabe, frysere, vandbade, varmeblokke og inkubatorer.
  • Flerpunktskalibrering på et individuelt nummereret sporbart certifikat
  • Log 2 års observationer med 1 minuts logningsinterval
  • Enheden stopper med at optage, når lageret er fuldt, og vil ikke overskrive optagede data
  • Flaskeprober er forseglet i en miniatureflaske (1 x 2-1/2 tommer) fyldt med ugiftig glykol. Løsningen er GRAS (generelt anerkendt som sikker) af FDA (Food and Drug Administration)
  • Eliminerer bekymringer om tilfældig kontakt med mad eller drikkevand
  • Opfylder aktuelle CDC-krav og yderligere anbefalinger til vaccineopbevaring og -overvågning
  • Brug i 21 CFR 11-miljøer, rådata er låst og kan muligvis ikke slettes/ændres på baseenheden
  • Datalogningstermometer med fast et minuts logningsinterval
  • Gemmer op til 10 unikke alarmhændelser
  • I stand til at gemme over 1 million temperaturobservationer
  • Enheden kan forblive i brug, mens data downloades og analyseres
  • Statusindikatorer: Lavt batteri, lav hukommelse, USB dataoverførsel og aktiv alarmtilstand
  • Inkluderer: batterier, universaladapter, stativ, Velcro , magnetstrimler, vægbeslag
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-mærke
Diameter (engelsk) sonde 0,6 tommer
Dimensioner (L x B x H) 2,75 x 4,25 x 0,75 tommer.
Til brug med (applikation) Vaccineopbevaring og -overvågning
Inkluderer 2 vaccineflasker, 5 ml
Længde (engelsk) Kabel 10 ft.
Længde (engelsk) sonde 2''
Sondetype 2 vaccinesonder
Opløsning 0,01°
Vægt (engelsk) 5 oz.
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +158,00 °F
Temperaturområde (metrisk) -50,00 °C til +70,00 °C
Nøjagtighed ±0,25 °C
Vise Digital