Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ Ultra-lav temperatur USB Datalogging Køle-/frysetermometer
Shop alle Fisherbrand produkter
Model-:
Memory-Loc, 1 sonde
Memory-Loc, 2 prober
missing translation for 'unitSize'
Hver
Description
Traceable™ Datalogging termometer, der kan bruges i 21 CFR 11 miljøer
Fisher Scientific™ Traceable™ Memory-Loc™ Datalogging-termometre kan bruges i 21 CFR 11-miljøer. Termometer med høj nøjagtighed har et temperaturområde på -°90 C til °105 C (-130 F til °221 F) og opløsning på 0,01 og opretholder en nøjagtighed på± °0,25 C over hele temperaturområdet. Ideel til overvågning af temperaturer i køleskabe, frysere, vandbade, varmeblokke og inkubatorer.
- Datalogningstermometer med faste tidsintervaller på et minut
- Opfylder aktuelle CDC-krav og yderligere anbefalinger til vaccineopbevaring og -overvågning
- Kan bruges i 21 CFR 11-miljøer, rådata er låst og kan ikke slettes eller ændres på basisenheden
- Gemmer op til ti unikke alarmhændelser
- I stand til at gemme over 1 million temperaturobservationer
- Problemfri hentning af data; enhed kan forblive i brug, mens data downloades og analyseres
- Statusindikatorer: Lavt batteri, lav hukommelse, USB dataoverførsel og aktiv alarmtilstand
- Sporbar til NIST for nøjagtighed
- Slagfast, kemikalieresistent ABS-plastikkasse måler 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 in.)
- Vægt: 5 oz.
- Alarmsporingsfunktion gemmer hver alarmhændelse i hukommelsen med detaljer om, hvornår alarmtilstanden opstod, samt hvornår enheden vendte tilbage til inden for rækkevidde
- Alarmtilstandsindikatorer inkluderer visuelle LED'er, lydadvarsler og blinkende LCD-segmenter
- Data for op til ti forskellige alarmhændelser kan hentes med den mest aktuelle hændelse, der kan ses på displayet
- Alle nye funktioner gør det muligt at overføre registrerede data (CSV-fil) fra termometer til pc (eller Mac™ ) ved hjælp af en USB flashdrev (medfølger ikke)
- Der kræves ingen software til computergrænsefladen
- Hvert termometer har et unikt ID, der gør det muligt at bruge flere enheder på samme sted
- Rådata på enheden kan ikke overskrives eller ændres
- Indikatorlyset vises, når 95 % af hukommelsen er fuld
- Kan bruges i miljøer, der kræver 21 CFR 11 overensstemmelse
- Termometer logger to års observationer med et minuts logningsinterval
- Enheden stopper med at optage, når lageret er fuldt, og vil ikke overskrive optagede data
- Data kan ikke slettes fra hukommelsen, når de først er gemt
- Flaskeprober er forseglet i en miniatureflaske (1 x 2,5 tommer) fyldt med ugiftig glykol
- Løsningen er GRAS (generelt anerkendt som sikker) af FDA (Food and Drug Administration)
- Eliminerer bekymringer om tilfældig kontakt med mad eller drikkevand
- Temperaturbufret flaskesensor eliminerer hurtige ændringer, når køleskabsdøren åbnes
- Ideel til brug ved overvågning af opbevaringsforhold for vacciner eller andre vigtige prøver
- Opfylder alle aktuelle CDC-krav og anbefalinger til temperaturovervågning af vaccineopbevaring som en del af Vaccines for Children-programmet
- Temperaturområde: -90 °C til 105 °C (-130 F til 221 °F)
- Temperaturopløsning: 0,01°
- Nøjagtighed:± 0,2 °C
- Kalibreringspunkter: -80 °C, -40 °C, 0 C °og 100 °C
- Varenummer 15-079-622 inkluderer 1 316 rustfri stålsonde med platin RTD-sensor
- Varenummer 15-079-623 inkluderer 2 316 rustfri stålsonder med platin RTD-sensorer
Specifications
Specifications
| Type | Temperatur datalogger |
| Display Type | LCD |
| Kalibrering | Kalibreret |
| Alarmtyper | LED-indikator, Hørbar, Blinkende LCD-segment |
| Softwaretype | TraceableLIVE |
| Interface | USB |
| Model- | Memory-Loc, 1 sonde |
| Sensortyper | Platinum RTD, Temperature-Buffered Bottle Sensor |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,2 °C |
| Rækkevidde | -90 °C til +105 °C (-130 °F til +221 °F) |
| Show More |