Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ Ultra-lav temperatur USB Datalogging Køle-/frysetermometer
Artikelnummer. 15580765 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Model-:
Memory-Loc, 1 sonde
Memory-Loc, 2 prober
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- unitSize
15580765 Memory-Loc, 1 sonde Hver
15590765 Memory-Loc, 2 prober Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15580765
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Traceable™ Datalogging termometer, der kan bruges i 21 CFR 11 miljøer
Fisher Scientific™ Traceable™ Memory-Loc™ Datalogging-termometre kan bruges i 21 CFR 11-miljøer. Termometer med høj nøjagtighed har et temperaturområde på -°90 C til °105 C (-130 F til °221 F) og opløsning på 0,01 og opretholder en nøjagtighed på± °0,25 C over hele temperaturområdet. Ideel til overvågning af temperaturer i køleskabe, frysere, vandbade, varmeblokke og inkubatorer.
  • Datalogningstermometer med faste tidsintervaller på et minut
  • Opfylder aktuelle CDC-krav og yderligere anbefalinger til vaccineopbevaring og -overvågning
  • Kan bruges i 21 CFR 11-miljøer, rådata er låst og kan ikke slettes eller ændres på basisenheden
  • Gemmer op til ti unikke alarmhændelser
  • I stand til at gemme over 1 million temperaturobservationer
  • Problemfri hentning af data; enhed kan forblive i brug, mens data downloades og analyseres
  • Statusindikatorer: Lavt batteri, lav hukommelse, USB dataoverførsel og aktiv alarmtilstand
  • Sporbar til NIST for nøjagtighed
  • Slagfast, kemikalieresistent ABS-plastikkasse måler 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 in.)
  • Vægt: 5 oz.
Hi/Lo-alarmer og tids-/datostempler
  • Alarmsporingsfunktion gemmer hver alarmhændelse i hukommelsen med detaljer om, hvornår alarmtilstanden opstod, samt hvornår enheden vendte tilbage til inden for rækkevidde
  • Alarmtilstandsindikatorer inkluderer visuelle LED'er, lydadvarsler og blinkende LCD-segmenter
  • Data for op til ti forskellige alarmhændelser kan hentes med den mest aktuelle hændelse, der kan ses på displayet
USB Dataoverførsel
  • Alle nye funktioner gør det muligt at overføre registrerede data (CSV-fil) fra termometer til pc (eller Mac™ ) ved hjælp af en USB flashdrev (medfølger ikke)
  • Der kræves ingen software til computergrænsefladen
  • Hvert termometer har et unikt ID, der gør det muligt at bruge flere enheder på samme sted
  • Rådata på enheden kan ikke overskrives eller ændres
  • Indikatorlyset vises, når 95 % af hukommelsen er fuld
Datalogningsfunktioner
  • Kan bruges i miljøer, der kræver 21 CFR 11 overensstemmelse
  • Termometer logger to års observationer med et minuts logningsinterval
  • Enheden stopper med at optage, når lageret er fuldt, og vil ikke overskrive optagede data
  • Data kan ikke slettes fra hukommelsen, når de først er gemt
Flaskesondefunktioner
  • Flaskeprober er forseglet i en miniatureflaske (1 x 2,5 tommer) fyldt med ugiftig glykol
  • Løsningen er GRAS (generelt anerkendt som sikker) af FDA (Food and Drug Administration)
  • Eliminerer bekymringer om tilfældig kontakt med mad eller drikkevand
  • Temperaturbufret flaskesensor eliminerer hurtige ændringer, når køleskabsdøren åbnes
  • Ideel til brug ved overvågning af opbevaringsforhold for vacciner eller andre vigtige prøver
  • Opfylder alle aktuelle CDC-krav og anbefalinger til temperaturovervågning af vaccineopbevaring som en del af Vaccines for Children-programmet
  • Temperaturområde: -90 °C til 105 °C (-130 F til 221 °F)
  • Temperaturopløsning: 0,01°
  • Nøjagtighed:± 0,2 °C
  • Kalibreringspunkter: -80 °C, -40 °C, 0 C °og 100 °C
  • Varenummer 15-079-622 inkluderer 1 316 rustfri stålsonde med platin RTD-sensor
  • Varenummer 15-079-623 inkluderer 2 316 rustfri stålsonder med platin RTD-sensorer
Tekniske data
Type Temperatur datalogger
Display Type LCD
Kalibrering Kalibreret
Alarmtyper LED-indikator, Hørbar, Blinkende LCD-segment
Softwaretype TraceableLIVE
Interface USB
Model- Memory-Loc, 1 sonde
Sensortyper Platinum RTD, Temperature-Buffered Bottle Sensor
Nøjagtighed (temperatur) ±0,2 °C
Rækkevidde -90 °C til +105 °C (-130 °F til +221 °F)
Temperaturopløsning 0,01°
Temperaturområde (engelsk) -130 °F til 221 °F
Temperaturområde (metrisk) -90 °C til +105 °C