Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ Datalogging termometer
Shop alle Fisherbrand produkter
Inkluderer:
1 flaske
1 sonde i rustfrit stål
1 sonde, 5/16 in. dia. x 3/4 tomme lang
2 flasker
2 prober (flaskesonde og 5/16 in. dia. x 3/4 in. lang)
2 sonder i rustfrit stål
2 sonder, 5/16 in. dia. x 3/4 tomme lang
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Traceable™ Memory-Loc™ Datalogging termometer, der kan bruges i 21 CFR 11 miljøer.
- Datalogningstermometer med faste tidsintervaller på et minut
- Opfylder aktuelle CDC-krav og yderligere anbefalinger til vaccineopbevaring og -overvågning
- Kan bruges i 21 CFR 11-miljøer, rådata er låst og kan ikke slettes eller ændres på basisenheden
- Gemmer op til ti unikke alarmhændelser
- I stand til at gemme over 1 million temperaturobservationer
- Problemfri hentning af data; enhed kan forblive i brug, mens data downloades og analyseres
- Statusindikatorer: Lavt batteri, lav hukommelse, USB dataoverførsel og aktiv alarmtilstand
- Sporbar til NIST for nøjagtighed
- Slagfast, kemikalieresistent ABS-plastikkasse måler 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 in.)
- Vægt: 5 oz.
Hi/Lo-alarmer og tids-/datostempler
- Alarmsporingsfunktion gemmer hver alarmhændelse i hukommelsen med detaljer om, hvornår alarmtilstanden opstod, samt hvornår enheden vendte tilbage til inden for rækkevidde
- Alarmtilstandsindikatorer inkluderer visuelle LED'er, lydadvarsler og blinkende LCD-segmenter
- Data for op til ti forskellige alarmhændelser kan hentes med den mest aktuelle hændelse, der kan ses på displayet
USB Dataoverførsel
- Alle nye funktioner gør det muligt at overføre registrerede data (CSV-fil) fra termometer til pc (eller Mac™ ) ved hjælp af en USB flashdrev (medfølger ikke)
- Der kræves ingen software til computergrænsefladen
- Hvert termometer har et unikt ID, der gør det muligt at bruge flere enheder på samme sted
- Rådata på enheden kan ikke overskrives eller ændres
- Indikatorlyset vises, når 95 % af hukommelsen er fuld
Datalogningsfunktioner
- Kan bruges i miljøer, der kræver 21 CFR 11 overensstemmelse
- Termometer logger to års observationer med et minuts logningsinterval
- Enheden stopper med at optage, når lageret er fuldt, og vil ikke overskrive optagede data
- Data kan ikke slettes fra hukommelsen, når de først er gemt
Flaskesondefunktioner
- Flaskeprober er forseglet i en miniatureflaske (1 x 2,5 tommer) fyldt med ugiftig glykol
- Løsningen er GRAS (generelt anerkendt som sikker) af FDA (Food and Drug Administration)
- Eliminerer bekymringer om tilfældig kontakt med mad eller drikkevand
- Temperaturbufret flaskesensor eliminerer hurtige ændringer, når køleskabsdøren åbnes
- Ideel til brug ved overvågning af opbevaringsforhold for vacciner eller andre vigtige prøver
- Opfylder alle aktuelle CDC-krav og anbefalinger til temperaturovervågning af vaccineopbevaring som en del af Vaccines for Children-programmet
Ordreinfo
Udskiftningsbatteri: Kat. nr. 1111
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Datalogger |
| Display Type | LCD |
| Kalibrering | NIST |
| Alarmtyper | LED-indikator, Hørbar, Blinkende LCD-segment |
| Softwaretype | TraceableLIVE |
| Oversigt | 1 flaske |
| Inkluderer | 1 flaske |
| Certificeringer/compliance | NIST, ISO/IEC 17025, A2LA, CDC |
| Interface | USB |
| Sensortyper | Temperatur-bufret flaskesensor |
| Vis mere |