Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Memory-Loc™ Datalogging termometer
Artikelnummer. 15224036 Shop alle Fisherbrand produkter
Inkluderer:
1 flaske
1 sonde i rustfrit stål
1 sonde, 5/16 in. dia. x 3/4 tomme lang
2 flasker
2 prober (flaskesonde og 5/16 in. dia. x 3/4 in. lang)
2 sonder i rustfrit stål
2 sonder, 5/16 in. dia. x 3/4 tomme lang
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15224036
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Traceable™ Memory-Loc™ Datalogging termometer, der kan bruges i 21 CFR 11 miljøer.
  • Datalogningstermometer med faste tidsintervaller på et minut
  • Opfylder aktuelle CDC-krav og yderligere anbefalinger til vaccineopbevaring og -overvågning
  • Kan bruges i 21 CFR 11-miljøer, rådata er låst og kan ikke slettes eller ændres på basisenheden
  • Gemmer op til ti unikke alarmhændelser
  • I stand til at gemme over 1 million temperaturobservationer
  • Problemfri hentning af data; enhed kan forblive i brug, mens data downloades og analyseres
  • Statusindikatorer: Lavt batteri, lav hukommelse, USB dataoverførsel og aktiv alarmtilstand
  • Sporbar til NIST for nøjagtighed
  • Slagfast, kemikalieresistent ABS-plastikkasse måler 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 in.)
  • Vægt: 5 oz.
Hi/Lo-alarmer og tids-/datostempler
  • Alarmsporingsfunktion gemmer hver alarmhændelse i hukommelsen med detaljer om, hvornår alarmtilstanden opstod, samt hvornår enheden vendte tilbage til inden for rækkevidde
  • Alarmtilstandsindikatorer inkluderer visuelle LED'er, lydadvarsler og blinkende LCD-segmenter
  • Data for op til ti forskellige alarmhændelser kan hentes med den mest aktuelle hændelse, der kan ses på displayet
USB Dataoverførsel
  • Alle nye funktioner gør det muligt at overføre registrerede data (CSV-fil) fra termometer til pc (eller Mac™ ) ved hjælp af en USB flashdrev (medfølger ikke)
  • Der kræves ingen software til computergrænsefladen
  • Hvert termometer har et unikt ID, der gør det muligt at bruge flere enheder på samme sted
  • Rådata på enheden kan ikke overskrives eller ændres
  • Indikatorlyset vises, når 95 % af hukommelsen er fuld
Datalogningsfunktioner
  • Kan bruges i miljøer, der kræver 21 CFR 11 overensstemmelse
  • Termometer logger to års observationer med et minuts logningsinterval
  • Enheden stopper med at optage, når lageret er fuldt, og vil ikke overskrive optagede data
  • Data kan ikke slettes fra hukommelsen, når de først er gemt
Flaskesondefunktioner
  • Flaskeprober er forseglet i en miniatureflaske (1 x 2,5 tommer) fyldt med ugiftig glykol
  • Løsningen er GRAS (generelt anerkendt som sikker) af FDA (Food and Drug Administration)
  • Eliminerer bekymringer om tilfældig kontakt med mad eller drikkevand
  • Temperaturbufret flaskesensor eliminerer hurtige ændringer, når køleskabsdøren åbnes
  • Ideel til brug ved overvågning af opbevaringsforhold for vacciner eller andre vigtige prøver
  • Opfylder alle aktuelle CDC-krav og anbefalinger til temperaturovervågning af vaccineopbevaring som en del af Vaccines for Children-programmet
Ordreinfo
Udskiftningsbatteri: Kat. nr. 1111
Tekniske data
Type Datalogger
Display Type LCD
Kalibrering Ikke kalibreret
Alarmtyper LED-indikator, Hørbar, Blinkende LCD-segment
Softwaretype TraceableLIVE
Oversigt 2 sonder i rustfrit stål
Inkluderer 2 sonder i rustfrit stål
Certificeringer/compliance NIST, ISO/IEC 17025, A2LA, CDC
Interface USB
Sensortyper Temperatur-bufret flaskesensor
Nøjagtighed (temperatur) ±0,25 °C
Temperaturopløsning 0,01°
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +70 °C
Driftstemperatur (engelsk) -58 °F til +158 °F
Driftstemperatur (metrisk) -72,4 °F til +316,4 °F
Vægt (engelsk) 5 oz.
Vægt (metrisk) 141.7 g