Description
Traceable™ Memory-Loc™ Datalogging termometer, der kan bruges i 21 CFR 11 miljøer.
- Datalogningstermometer med faste tidsintervaller på et minut
- Opfylder aktuelle CDC-krav og yderligere anbefalinger til vaccineopbevaring og -overvågning
- Kan bruges i 21 CFR 11-miljøer, rådata er låst og kan ikke slettes eller ændres på basisenheden
- Gemmer op til ti unikke alarmhændelser
- I stand til at gemme over 1 million temperaturobservationer
- Problemfri hentning af data; enhed kan forblive i brug, mens data downloades og analyseres
- Statusindikatorer: Lavt batteri, lav hukommelse, USB dataoverførsel og aktiv alarmtilstand
- Sporbar til NIST for nøjagtighed
- Slagfast, kemikalieresistent ABS-plastikkasse måler 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 in.)
- Vægt: 5 oz.
Hi/Lo-alarmer og tids-/datostempler
- Alarmsporingsfunktion gemmer hver alarmhændelse i hukommelsen med detaljer om, hvornår alarmtilstanden opstod, samt hvornår enheden vendte tilbage til inden for rækkevidde
- Alarmtilstandsindikatorer inkluderer visuelle LED'er, lydadvarsler og blinkende LCD-segmenter
- Data for op til ti forskellige alarmhændelser kan hentes med den mest aktuelle hændelse, der kan ses på displayet
USB Dataoverførsel
- Alle nye funktioner gør det muligt at overføre registrerede data (CSV-fil) fra termometer til pc (eller Mac™ ) ved hjælp af en USB flashdrev (medfølger ikke)
- Der kræves ingen software til computergrænsefladen
- Hvert termometer har et unikt ID, der gør det muligt at bruge flere enheder på samme sted
- Rådata på enheden kan ikke overskrives eller ændres
- Indikatorlyset vises, når 95 % af hukommelsen er fuld
Datalogningsfunktioner
- Kan bruges i miljøer, der kræver 21 CFR 11 overensstemmelse
- Termometer logger to års observationer med et minuts logningsinterval
- Enheden stopper med at optage, når lageret er fuldt, og vil ikke overskrive optagede data
- Data kan ikke slettes fra hukommelsen, når de først er gemt
Flaskesondefunktioner
- Flaskeprober er forseglet i en miniatureflaske (1 x 2,5 tommer) fyldt med ugiftig glykol
- Løsningen er GRAS (generelt anerkendt som sikker) af FDA (Food and Drug Administration)
- Eliminerer bekymringer om tilfældig kontakt med mad eller drikkevand
- Temperaturbufret flaskesensor eliminerer hurtige ændringer, når køleskabsdøren åbnes
- Ideel til brug ved overvågning af opbevaringsforhold for vacciner eller andre vigtige prøver
- Opfylder alle aktuelle CDC-krav og anbefalinger til temperaturovervågning af vaccineopbevaring som en del af Vaccines for Children-programmet
Informations sur la commande
Udskiftningsbatteri: Kat. nr. 1111
Spécification
Spécification
| Type | Datalogger |
| Display Type | LCD |
| Kalibrering | Ikke kalibreret |
| Alarmtyper | LED-indikator, Hørbar, Blinkende LCD-segment |
| Softwaretype | TraceableLIVE |
| Oversigt | 2 prober (flaskesonde og 5/16 in. dia. x 3/4 in. lang) |
| Inkluderer | 2 prober (flaskesonde og 5/16 in. dia. x 3/4 in. lang) |
| Certificeringer/compliance | NIST, ISO/IEC 17025, A2LA, CDC |
| Interface | USB |
| Sensortyper | Temperatur-bufret flaskesensor |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?